Redukcja pulsacji, podwojenie mocy napędowej i poprawa dokładności dzięki zestawom przewodów trójnikowych
Redukcja pulsacji, podwojenie mocy napędowej i poprawa dokładności dzięki zestawom przewodów trójnikowych
Zestawy przewodów trójnikowych opierają się na dwóch połączeniach „Y” połączonych w konfiguracji przewodowej z kanałem dzielonym. Podział kanałów umożliwia przepuszczenie dwóch kanałów przewodów przez jedną pompę – efektywnie podwajając przepływ. Zestawy przewodów trójnikowych są zazwyczaj stosowane z dwiema głowicami pompowymi jedna na drugiej lub głowicą pompową specjalnie zaprojektowaną do zestawów przewodów trójnikowych. Podczas pracy pompy jeden kanał „ciągnie” z punktu unifikacji w górę, podczas gdy drugi kanał „pcha” do punktu unifikacji w dół – zasadniczo „rozdzielając” ścieżkę płynu. Podział ścieżki płynów zapewnia nie tylko dwukrotnie większą wydajność pompy (jeżeli szerokość ścieżki płynów nie zostanie zmniejszona), ale może również znacznie zmniejszyć pulsację za pompą, zwiększając jednocześnie dokładność dozowania. Ponadto dodanie dodatkowego kanału do napędu pompy jest bardzo proste i nie wymaga dodatkowych gniazdek elektrycznych.
Double Y Tubing Set
Zestawy przewodów trójnikowychMasterflex ®
Zestawy przewodów trójnikowych Masterflex mogą podwoić natężenie przepływu przy jednoczesnej potencjalnej redukcji pulsacji nawet o 90%, co skutkuje zwiększoną dokładnością przepływu. Można to osiągnąć poprzez przesunięcie wirników w każdym kanale i w ten sposób powstaje zielony wzór przepływu na diagramie (widoczny po prawej stronie). Jeden kanał wciąga płyn, podczas gdy drugi jednocześnie wypycha go na zewnątrz, co zapewnia bardziej równomierny przepływ, gdy kanały są połączone dalej. Zmniejszenie pulsacji jest korzystne szczególnie w przypadku, gdy problemem jest pienienie się lub wrażliwość na ciśnienie (np. w niektórych czujnikach cieczy) lub w celu zwiększenia dokładności napełniania. Przesunięcie wałków skutecznie zmniejsza również objętość korków wodnych obserwowanych dalej, co oznacza większą rozdzielczość i powtarzalność dozowanych ilości oraz zmniejszenie potencjalnych odpadów z powodu nadmiaru.
Reduced Pulsation
Alternatywnie mechaniczne siły ścinające, powstające w wyniku powtarzających się zamknięć, mogą być zredukowane poprzez pracę napędu z taką samą wydajnością, ale przy zmniejszonej liczbie obrotów. Przy dwóch kanałach pompowych wydajność jest podwojona, zatem praca z połową prędkości daje taki sam przepływ, jak przy normalnej pracy jednej głowicy pompy. Zmniejszenie liczby obrotów na minutę zmniejsza również ogólne ścinanie działające na płyn. Jest to korzystne w przypadku żywych komórek, dużych cząsteczek, innych płynów biologicznych, niektórych zawiesin bądź innych płynów zawierających miękkie lub twarde cząstki o różnej wielkości (oczywiście mniejsze niż otwór wewnętrzny przewodu).
Opcje do rozważenia przy zwiększaniu liczby kanałów za pomocą jednego napędu
Masterflex oferuje kilka sposobów na zwiększenie liczby aktywnych kanałów pompy za pomocą jednego napędu. Po pierwsze, należy upewnić się, że napęd Masterflex poradzi sobie z momentem obrotowym wymaganym dla dwóch – lub czterech – kanałów jednocześnie. Najłatwiej jest to określić na podstawie prędkości maksymalnej w napędach Masterflex L/S®. Jeżeli maksymalna prędkość wynosi 100 obr./min, może obsługiwać do czterech głowic pomp. Jeżeli napęd pracuje z prędkością do 600 obr./min, to może obsługiwać dwie. Napędy Masterflex I/P® mogą obsługiwać do dwóch kanałów.
Głowice pomp jedna na drugiej
Aby zredukować pulsację i zwiększyć dokładność dozowania perystaltycznego, należy stosować zespoły przewodów trójnikowych Masterflex z przesuniętymi wałkami dwóch głowic pomp Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II lub I/P Easy-Load. Gdy te głowice są ułożone jedna na drugiej, zestawy wałków w sąsiednich głowicach są przesunięte. Podczas gdy jeden wałek wciąga płyn przez jeden kanał przewodu trójnikowego, drugi przepycha go przez drugi kanał. W ten sposób uzyskuje się ogólnie bardziej płynny przepływ (jak opisano powyżej), ponieważ przyciąganie między korkami wodnymi w pompie perystaltycznej jest kompensowane dalej przez drugi kanał płynu.
Głowica pompy Masterflex UltraPharm™
Masterflex Pump 07576
W wielu zastosowaniach bioprocesowych kluczowa jest większa dokładność dozowania i podawania, a kolejną opcją jest głowica pompy Masterflex UltraPharm. Wyposażona w przesunięte wałki i przekładnię planetarną z autorskim zestawem przewodów trójnikowych Masterflex L/S głowica pompy Masterflex UltraPharm wytwarza delikatne i niskopulsacyjne pompowanie, co skutkuje bardzo dokładnym dozowaniem i przepływem, zapewniając największą integralność i jednorodność produktu. Głowica pompy Masterflex UltraPharm jest autoklawowalna i dostępna w wykonaniu z aluminium lub stali nierdzewnej 316, w zależności od wymagań danego zastosowania.
Głowice pomp Masterflex L/S Dual-Channel Easy-Load II
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
Można również zastosować dwukanałową głowicę pompy Masterflex L/S Easy-Load II, aby podwoić wydajność*, jednak przewód jest zamykany za pomocą tego samego wałka w obu kanałach, zatem pulsacja nie zostanie zredukowana tak, jak w przypadku zastosowania głowic ułożonych jedna na drugiej lub głowicy pompy L/S UltraPharm. Do pompowania dwóch kanałów synchronicznych konieczna jest odpowiednia retencja, która wymaga zastosowania w każdym kanale przewodów o tym samym rozmiarze. Te głowice pompy są zgodne z czterema rozmiarami przewodów L/S Precision: L/S 13, L/S 14, L/S 16 i L/S 25. Można uzyskać przepływy od 0,06 do 1000 ml/min – przepływ zależy od prędkości obrotowej napędu i wielkości przewodu. * Nie są zgodne ze wszystkimi rozmiarami przewodów L/S.
Najwygodniejsza opcja dla zestawów przewodów trójnikowych
Najwygodniejszym sposobem uzyskania zestawów przewodów trójnikowych jest zakup zespołów przewodów trójnikowych Masterflex. Są one gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, eliminując czas i koszty związane z tworzeniem zestawów przewodowych w zakładzie. Na życzenie dostępne są również przewody wstępnie sterylizowane.
Każdy produkt przekracza wymagania FDA i USP, klasy VI oraz spełnia normy USP, klasy V (substancje ulegająca wyekstrahowaniu). Przewody są produkowane zgodnie z farmaceutycznymi praktykami cGMP i nadają się do autoklawowania. Dostępne są różne długości i rozmiary przewodów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przewodów trójnikowych, prosimy zapoznać się z naszą pełną ofertą produktów.