Nowe produkty do analiz mikrobiologicznych
VWR® MPP15: uproszczone przygotowywanie podłoży
Urządzenie VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) jest wyposażone we wszystkie funkcje upraszczające i przyspieszające wytwarzanie podłoży hodowlanych. Podłoża są sprawnie mieszane, podgrzewane, sterylizowane i szybko schładzane do pożądanej temperatury napełniania. Podczas napełniania podłoża są utrzymywane w stabilnym stanie w wybranej temperaturze. Aparat MPP15 może być również używany do autoklawowania, sterylizacji niewielkich przedmiotów i płynów w oddzielnych pojemnikach lub łaźni grzewczej.
Dodatkowe informacje
Automatyczne liczniki kolonii VWR®
Dlaczego warto używać automatycznych liczników kolonii?
Automatyczne zliczanie kolonii zapewnia spójność, dokładność, szybkość i wydajność pracy.
Nasza nowa oferta automatycznych liczników kolonii obejmuje zarówno ekonomiczne urządzenia do szybkiego zliczania w posiewach prowadzonych metodą płytek lanych, mazanych i spiralnych, jak i zaawansowane liczniki do złożonych zastosowań i procesów IQ/OQ.
Dodatkowe informacje
T-Lab Eco: ekonomiczny autoklaw laboratoryjny
Firma Tuttnauer opracowała T-Lab Eco specjalnie dla instytucji edukacyjnych i placówek badawczych, z myślą o prostocie działania i oszczędności.
Ten pionowy autoklaw podłogowy spełnia podstawowe potrzeby ogólnej sterylizacji laboratoryjnej, zwiększając wydajność działania laboratorium. Łączy takie atuty jak uniwersalna pojemność z optymalizacją zasobów – wody, energii elektrycznej i czasu pracy.
Dodatkowe informacje
Przenośne aparaty do sekwencjonowania MinION™
Szybka identyfikacja i pełna charakterystyka mikroorganizmów z hodowli lub mieszanych próbek metagenomicznych przy użyciu korzystnych cenowo, przenośnych aparatów do sekwencjonowania MinION.
Analiza w czasie rzeczywistym zapewniająca szybki dostęp do przydatnych wyników.
Zamykane płytki kontaktowe (z pokrywą zakręcaną) VWR®
Płytki kontaktowe do zastosowań w branży farmaceutycznej. W potrójnym sterylnym opakowaniu z zamykaną pokrywą – idealne do analiz środowiskowych powietrza, powierzchni, rękawic i kombinezonów w ograniczonych przestrzeniach takich jak izolatory i pomieszczenia czyste. Pakowane w worki po 5 płytek.