Pompowanie cieczy łatwopalnych
Z punktu widzenia bezpieczeństwa w laboratorium pompowanie łatwopalnych cieczy może stwarzać wiele zagrożeń. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z materiałami przez pracowników laboratoriów, studentów i badaczy może skutkować pożarem albo wybuchem. Do cieczy łatwopalnych należą m.in. eter etylowy, aceton i benzen. Ciecze łatwo zapalne obejmują m.in. kwas octowy, kwas mrówkowy i formalinę.
Podczas przepływu cieczy tego rodzaju istnieje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Aby zmniejszyć poziom zagrożenia, należy przestrzegać poniższych pięciu zasad bezpieczeństwa.
  1. Należy zawsze używać pompy metalowej z silnikiem pneumatycznym lub przeciwwybuchowym (XPRF).
  2. Wszystkie elementy układu muszą być metalowe. Tworzywa sztuczne mogą gromadzić ładunki statyczne, a nie ma możliwości ich uziemienia.
  3. Należy zapewnić ochronne uziemienie elektryczne operatora i wszystkich elementów pompy, także silnika (nawet pneumatycznego), przewodów wlotowych i wylotowych, zacisków, zbiornika przechwytującego i zbiornika odbiorczego.
  4. Unikać rozpryskiwania płynów – rozpryski generują elektryczność statyczną, która może powodować zapłon lub wybuch.
  5. Unikać izolowanych przewodników, takich jak dysza metalowa na końcu plastikowego przewodu odprowadzającego.
Niektóre silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym mają funkcję ręcznego resetowania przeciążenia. Pozwala to wyeliminować ryzyko automatycznego ponownego uruchomienia.
Środki ochrony indywidualnej
Podczas kontaktu z cieczami łatwopalnymi należy pamiętać o stosowaniu niezbędnych środków ochrony indywidualnej: ochrony oczu, rąk, ciała oraz płuc lub dróg oddechowych. Są to gogle, rękawice odporne na działanie chemikaliów, kombinezon ochronny i ewentualnie aparat oddechowy. Agencja OSHA zaleca stosowanie „ochrony oczu i twarzy w przypadku narażenia na płynne chemikalia, kwasy lub żrące ciecze, gazy albo opary substancji chemicznych”. Zgodnie z zaleceniami osobom „których praca wiąże się z narażeniem na działanie gorących substancji lub materiałami żrącymi lub trującymi, należy zapewnić środki ochronne osłaniające odsłonięte części ciała, w tym nogi i stopy”.