Pompy Masterflex – płynne i precyzyjne dozowanie cieczy
Gregg E. Johnson, Sr. Global Product Manager, Masterflex Bioprocessing, USA.
Utrzymanie precyzji, dokładności i wysokiej powtarzalności dozowania jest dużym wyzwaniem w przypadku cieczy – zwłaszcza jeśli wykorzystywane są pompy odśrodkowe lub obrotowe, a proces dotyczy produktów o mniejszej objętości, takich jak fiolki, pojedynczo pakowane dawki czy ampułkostrzykawki. Precyzyjne napełnianie ma kluczowe znaczenie dla integralności produktu, a wysoki stopień powtarzalności umożliwia precyzyjne ustalanie harmonogramów produkcji i ich sprawną realizację. Często jednak trudno jest osiągnąć ultraprecyzyjną kontrolę natężenia przepływu za pomocą pomp krzywkowych. Ponadto ich czyszczenie i sterylizacja bywają czasochłonne, podobnie jak w przypadku pomp odśrodkowych.
Rozwiązanie
Pompy perystaltyczne Masterflex doskonale nadają się do różnych zastosowań w branży farmaceutycznej wymagających dozowania cieczy – od napełniarek stacjonarnych aż po rozbudowane systemy automatyczne. W przeciwieństwie do wielu pomp o innej konstrukcji, pompy Masterflex z łatwością utrzymują precyzyjne, stałe natężenie przepływu, zapewniając doskonałą powtarzalność i dokładność objętościową rzędu ± 0,5% objętości napełnienia cieczy (lub wyższą). Klienci zyskują także szybkość i elastyczność działania, ponieważ przepompowywana ciecz ma styczność wyłącznie z przewodem i igłą napełniającą, których wymiana zajmuje krócej niż minutę.
Korzyści
Dzięki regulowanej rozdzielczości 650:1, dwukierunkowemu przepływowi i zdolności samozasysania pompa Masterflex gwarantuje płynną pracę i bezproblemowe napełnianie cieczą. Za sprawą niewielkich rozmiarów pompa doskonale nadaje się do pomieszczeń czystych. Konstrukcja pompy perystaltycznej ułatwia walidację dzięki możliwości szybkiego przestawienia na inny produkt, stosowaniu przewodów elastycznych klasy medycznej, prostej konfiguracji, czyszczeniu/sterylizacji na miejscu (CIP/SIP) i wyeliminowaniu zanieczyszczeń krzyżowych. Odcięcie przepływu zapobiega przepełnieniu, gwarantując wysoki stopień bezpieczeństwa procesu i produktu przy jednoczesnej optymalizacji przebiegu produkcji.
Precyzyjne dozowanie płynów – i nie tylko
Kluczowym parametrem urządzeń napełniających wykorzystywanych w branży farmaceutycznej jest dokładność. W większości zastosowań wymagana jest również duża prędkość zwiększająca wydajność linii, a także regulacja prędkości zapewniająca elastyczność linii, czyli m.in. obsługiwanie pojemników różnych rozmiarów i produktów o zróżnicowanej konsystencji. System pompujący musi spełniać te krytyczne parametry robocze, ale także zapewniać zgodność z wymogami produkcji aseptycznej. Oprócz tego musi przystosowany do technik mycia i sterylizacji CIP/SIP i wymagać minimalnej wymiany części, aby jak najbardziej ograniczyć przestoje związane z przestawieniem linii na inny produkt. Pompy Masterflex spełniają wszystkie te kryteria, zapewniając wiele dodatkowych korzyści.
Elastyczny system pompujący o minimalnych wymogach konserwacyjnych
Pompy Masterflex umożliwiają sterylne, precyzyjne dozowanie cieczy z dokładnością rzędu ± 0,5% (a nawet wyższą), ręczną regulację prędkości w zakresie od 1 do 650 obr/min i dozowanie cieczy o objętości od 10 mikrolitrów do 10 000 litrów. Konstrukcja pomp perystaltycznych Masterflex zapewnia elastyczność działania podczas dozowania produktów o różnej lepkości oraz delikatne przepompowywanie produktów wrażliwych na ścinanie. Bezobsługowy bezszczotkowy napęd silnikowy przystosowany do pracy w trybie ciągłym oraz głowica pompy z łożyskami wałeczkowymi i kulkowymi tworzą solidny i wydajny system zamknięty w niewielkiej obudowie, idealny do pomieszczeń czystych o ograniczonej przestrzeni. Wiele modeli wyposażonych jest w napędy cyfrowe z kalibracją wykonywaną w ramach prostego w obsłudze i dokładnego systemu sterowania mikroprocesorowego. Mają także wyświetlacze LCD umieszczone w szczelnej obudowie umożliwiającej czyszczenie. Pompy Masterflex są najlepszym rozwiązaniem do napełniania płynnych farmaceutyków. Zapewniają precyzyjny, powtarzalny przebieg procesu oraz sterylność. Nie ulegają uszkodzeniu nawet podczas pracy na sucho.
Dozowanie cieczy specjalistycznych
Pompy Masterflex są łatwe w odkażaniu, co ma niezwykle istotne znaczenie w produkcji farmaceutycznej. Konstrukcja pompy umożliwia szybkie zmiany produktów oraz całkowicie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Jedynym materiałem, z którym ma styczność dozowana ciecz, jest wnętrze przewodu. Ponieważ żadne inne elementy pompy nie mają kontaktu z roztworem, wyłącznie przewód wymaga płukania lub wymiany. W przeciwieństwie do pomp o innej konstrukcji, w których elementy „mokre” mają szczeliny i rowki sprawiające trudności przy czyszczeniu i sterylizacji, pompa Masterflex nie wymaga demontażu do czyszczenia. Po zakończeniu procesu przewód można łatwo poddać sterylizacji lub po prostu wymienić na nowy, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia i uprościć walidację czyszczenia. Pompy Masterflex są przystosowane do szerokiego zakresu wielkości przewodów. Technologicznie zaawansowane materiały, z których wykonane są przewody, jak również nowoczesna konstrukcja głowicy pompy, gwarantują precyzyjny, niezawodny i powtarzalny ciągły transfer cieczy w trybie ciągłym także przez dłuższy okres. Precyzyjne wytłaczanie wydłuża żywotność przewodów, poprawia przepływ, dokładność i odporność na ciśnienie. Przewody elastyczne z różnych materiałów i szeroka gama głowic Masterflex Easy-Load® pozwalają spełnić potrzeby niemal każdego procesu w produkcji farmaceutycznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o dozowanie niewielkich partii produktów, zautomatyzowaną produkcję w dużej skali, czy o dowolne zastosowanie pośrednie, pompy perystaltyczne Masterflex są najlepszym rozwiązaniem.
Pompy i przewody elastyczne Masterflex są zgodne z wymogami
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP klasy VI, Farmakopei Europejskiej, FDA
Dowiedz się więcej o procesie rozwoju i produkcji szczepionek:
Zalety® systemu dozowania grawimetrycznego Masterflex