Pomiar i rejestracja temperatury i wilgotności
Oferujemy szeroki asortyment narzędzi do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, CO2 i wielu innych parametrów istotnych w nowoczesnych, prężnie rozwijających się branżach: od produkcji i pakowania po magazynowanie i dystrybucję.
Dzięki rejestrowaniu danych w czasie rzeczywistym i bieżącemu monitorowaniu użytkownik otrzymuje informacje niezwłocznie po przekroczeniu granicznej wartości danego parametru. Umożliwia to podjęcie działań naprawczych i zachowanie integralności monitorowanych produktów.
Nasza oferta obejmuje m.in. wskaźniki temperatury, termometry szklane i termometry cyfrowe do wszystkich zastosowań, a także rozwiązania do kompleksowej rejestracji danych i sterowania bezprzewodowego. Znajdź przyrząd do swojego konkretnego zastosowania – niezależnie od tego, czy chodzi o łaźnię wodną, piec, zamrażarkę -80 0C stopni czy produkty spożywcze.
W ofercie mamy również rejestratory danych do monitorowania wrażliwych produktów podczas transportu i przechowywania. Asortyment jest bardzo zróżnicowany.
Wybór produktów
Termometry analogowe (szklane)
Szklane termometry cieczowe do ogólnych zastosowań mają czarne oznaczenia na przezroczystych kapilarach, umożliwiając łatwy odczyt. W niektórych modelach czytelność wskazań jest jeszcze większa dzięki zastosowaniu białego tła. Termometry szklane umożliwiają szybki i prosty pomiar temperatury w praktycznie każdym zastosowaniu. W większości modeli wykorzystywane są przyjazne dla środowiska płyny organiczne. Termometry szklane nadają się do ogólnych zastosowań w laboratoriach i szkołach oraz przy wykonywaniu testów. Działają w szerokim przedziale temperatur – od znacznie poniżej zera do znacznie powyżej temperatury wrzenia.
Dodatkowe informacje
Wskaźniki temperatury (paski lub rurki)
Paski wskaźnikowe określają temperaturę próbki w ciągu kilku minut od pobrania. Wskaźnik składa się z bardzo czułej cieczy wskaźnikowej umieszczonej w specjalnie zaprojektowanej ampułce. Jest przeznaczony do monitorowania produktów wrażliwych na temperaturę poddawanych zamarzaniu lub ogrzewaniu. Wskaźniki umożliwiają wykonywanie szybkich pomiarów wszędzie tam, gdzie tradycyjne termometry są niepraktyczne. Paski odporne na działanie wysokich temperatur idealnie sprawdzają się w przemyśle elektronicznym, spożywczym, farmaceutycznym, a także w piecach i silnikach w branży budowlanej.
Dodatkowe informacje
Cyfrowe mierniki temperatury i/lub wilgotności
Termometry cyfrowe umożliwiające precyzyjne monitorowanie temperatury w zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzewczych, lodówkach i inkubatorach. Czytelne cyfrowe wyświetlacze pokazują także odczyty najwyższej i najniższej temperatury. Modele wodoodporne idealnie sprawdzają się w „mokrych” laboratoriach, pomieszczeniach poddawanych zmywaniu i zastosowaniach terenowych. Pomiar temperatury można wyświetlać w °C lub °F. Wszystkie modele są wyjątkowo wszechstronne i umożliwiają prostą rekalibrację. Działają w skrajnych zakresach temperatur i aktualizują odczyty w ustalonych krótkich odstępach czasu. Dzięki wyszukiwarce można łatwo znaleźć odpowiedni miernik, wybrać liczbę kanałów pomiarowych i zaznaczyć, czy pomiar dotyczy powietrza, ciał stałych czy powierzchni, a także wybrać opcję termometrów na podczerwień, określić dokładność i rodzaj czujników.
Dodatkowe informacje
Rejestrowanie danych: temperatury, wilgotności, CO2 i innych parametrów
Rejestratory danych automatycznie zapisują precyzyjne pomiary w czasie rzeczywistym, nie wymagając nadzoru ze strony personelu. Urządzenia przenośne wyposażone są w czujniki wewnętrzne lub zewnętrzne o wyjątkowo wysokiej czułości, które mogą rejestrować i przechowywać dane w dowolnym zastosowaniu i środowisku. Są to elektroniczne przyrządy wyposażone w funkcję programowalnego śledzenia w opcjach jedno- lub wielokanałowych. Umożliwiają odczyty długookresowe i wysyłają ostrzeżenia (alarmy wizualne lub dźwiękowe), gdy mierzone parametry stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i optymalnej jakości. Rejestratory zasilane bateryjnie są wyposażone w systemy akwizycji danych umożliwiające pomiar i pozyskiwanie częstotliwości próbkowania danych. W ofercie dostępne są także bezprzewodowe rejestratory danych zapewniające pełną kontrolę w czasie rzeczywistym.
Dodatkowe informacje
Usługi w zakresie kalibracji
Kalibracja wszystkich termometrów i rejestratorów danych w akredytowanym laboratorium Usługi kalibracji urządzeń do monitorowania temperatury (termometrów, rejestratorów danych, podgrzewaczy blokowych i łaźni) wszystkich marek, świadczone przez laboratorium z akredytacją ISO 17025.
Korzyści:
Uznana jakość
Szczegółowa dokumentacja procesów
Obsługa wszystkich marek i modeli
Zgodność z normami NIST
Certyfikat kalibracji na zgodność z ISO 17025
System przypominania o terminach
Połączenie z kalibracją wilgotności
Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby otrzymać więcej informacji.