Kasety do przewodów Masterflex® Ismatec®: typy CA i MS/CA
Kasety Ismatec Click 'n' Go™ umożliwiają łatwą i szybką wymianę przewodów w pompach perystaltycznych. W ofercie dostępne są dwa rodzaje kaset:
  • kasety CA do przewodów perystaltycznych z 2 ogranicznikami (2-stop,przewodów CA)
  • kasety MS/CA do przewodów perystaltycznych z 3 ogranicznikami* (3-stop,przewodów MS/CA)
    * przewody nowszego typu zgodne z kasetami MS/CA mogą być dostępne wyłącznie w wersji z 2 ogranicznikami. Konwencja nazewnictwa zmienia się z przewodów „z 3 ogranicznikami” na „MS/CA”.
Kasety CA
CA-Cassette for 2-stop tubing (CA Tubing)Duże kasety CA są odpowiednie do pomp perystaltycznych serii IPC i IPC-N, o niskim przepływie i wysokiej dokładności. W kasetach CA można stosować przewody perystaltyczne z 2 ogranicznikami (2-stop) z odstępem 152 mm. Pasujące przewody mają średnicę wewnętrzną (ID) od 0,13 do 3,17 mm. Kasety CA wyposażone w dźwignię dociskową umożliwiają ustawienie innej wartości ciśnienia w przewodzie dla każdego kanału. W zależności od zastosowania, materiału i średnicy przewodu można ustawić optymalnie dopasowane ciśnienie w przewodzie. Aby utrzymać stałe natężenie przepływu, konieczna może być okresowa regulacja ciśnienia w przewodzie. Stosowanie kaset wyposażonych w dźwignię dociskową zwykle zwiększa maksymalną dostępną różnicę ciśnień pompy perystaltycznej.
Przy zamawianiu kaset CA należy pamiętać, że adaptery zamienne do kaset CA nie są dołączone w zestawie i należy je zamówić odrębnie.
2-stop tubing (CA Tubing)
Kasety CA są odpowiednie do:
  • przewodów perystaltycznych z 2 ogranicznikami (2-stop, CA)
  • z odstępem 152 mm
  • Wartości średnicy wewnętrznej (ID) przewodów od 0,13 do 3,17 mm
Uwaga: Adaptery 07618-65 nie są dołączone do kaset i należy je zamawiać odrębnie.
Kasety MS/CA
MS/CA Cassette for 3-stop tubingMałe kasety MS/CA pasują do serii Reglo i niektórych głowic (MS/CA) z rodziny pomp BVP i MCP. Kasety MS/CA są przystosowane do przewodów perystaltycznych z 3 ogranicznikami (3-stop) (MS/CA) o odstępie 72 mm. Nowsze przewody dopasowane do tych kaset mają dwa ograniczniki i są opisane jako „przewody MS/CA”. Pasujące przewody mają średnicę wewnętrzną (ID) od 0,13 do 3,17 mm. Kasety MS/CA wyposażone w dźwignię ciśnieniową umożliwiają ustawienie innej wartości ciśnienia w przewodzie dla każdego kanału. W zależności od zastosowania, materiału i średnicy przewodu można ustawić optymalnie dopasowane ciśnienie w przewodzie. Aby utrzymać stałe natężenie przepływu, konieczna może być okresowa regulacja ciśnienia w przewodzie. Stosowanie kaset wyposażonych w dźwignię dociskową zwykle zwiększa maksymalną dostępną różnicę ciśnień pompy perystaltycznej. Standardowe kasety MS/CA są dostarczane bez dźwigni dociskowej. Stały nacisk wywierany jest dzięki wstępnie zainstalowanej sprężynie ze stali nierdzewnej.
3-stop tubing (MS/CA Tubing)
Kasety MS/CA są odpowiednie do:
  • przewodów z 3 ogranicznikami (3-stop) (MS/CA)
  • z odstępem 72 mm
  • Wartości średnicy wewnętrznej (ID) przewodów od 0,13 do 3,17 mm