Wysokosprawna chromatografia cieczowa
Właściwy wybór substancji chemicznej ma krytyczne znaczenie dla procesu chromatografii. Poniżej można znaleźć opis naszej oferty w dziedzinie chromatografii. Szukasz kolumny, przyrządów czy też innych materiałów eksploatacyjnych?
Kategorie produktów
Rozpuszczalniki do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
In reversed-phase HPLC mode gradient, unwanted “ghost peaks” can be a real problem. Quality of your mobile phase (High UV transmittances, low residue on evaporation) and batch-to-batch reproducibility are the key parameters to avoid these unwanted peaks.
Dodatki i bufory do LC-MS
Dodatki do LC-MS są często dodawane do fazy ruchomej lub wprowadzane do kolumny przed kontaktem w celu wywarcia wpływu na jonizację analitu. Gama buforów zwiększających skuteczność rozdziału metodą HPLC.
Odczynniki do HPLC par jonowych
Do elucji gradientowej w HPLC oferujemy wiele nowych odczynników do tworzenia par jonowych o minimalnym wygaszaniu w zakresie niskiego UV i doskonałej przejrzystości do 200 nm.
Rozpuszczalniki do HPLC w butelkach aluminiowych
Bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie — odkryj naszą kompletną ofertę rozpuszczalników do HPLC zapakowanych w butelki aluminiowe, aby uniknąć rozbitego szkła w laboratorium.
Rozpuszczalniki do HPLC w przeznaczonych do recyklingu beczkach ze stali nierdzewnej
Kompletna gama rozpuszczalników do HPLC w przeznaczonych do recyklingu beczkach ze stali nierdzewnej dla poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia potencjalnych skażeń i eliminacji odpadów.
Często zadawane pytania
Można użyć takich dodatków, jak kwas trójfluorooctowy lub mrówkowy, aby poprawić rozdzielczość. Kompletna gama dodatków do LC-MS o wysokiej czystości jest dostępna w butelkach lub ampułkach.
Odczynniki do tworzenia par jonowych polegają na dodaniu związków jonowych do fazy ruchomej w celu promowania tworzenia par jonowych z analitami posiadającymi ładunek. Odczynniki te składają się z łańcucha alkilowego z końcem ulegającym jonizacji. W przypadku stosowania z typowymi hydrofobowymi fazami HPLC w trybie faz odwróconych, odczynniki do tworzenia par jonowych mogą być stosowane do selektywnego zwiększenia retencji analitów posiadających ładunek.
- Przeniesienie próbki z autosamplera do instrumentu, zwłaszcza jeśli dochodzi do wchłonięcia zanieczyszczeń na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie igły zanurzonej w fiolce
- Jeśli zanieczyszczenie w próbce ma taką samą długość fali absorpcji jak badany związek
- Woda stosowana w fazie ruchomej nie jest czysta lub wystarczająco świeża
- Stara faza ruchoma
- Bufory lub dodatki niskiej jakości dodane do fazy ruchomej
- Ftalany lub dodatki z tworzyw sztucznych znajdują się w pojemnikach z tworzywa sztucznego w trakcie przygotowania fazy ruchomej
- Wypróbuj fabrycznie wymieszane rozpuszczalniki
- Użyj świeżych eluentów zawierających sole
- Filtruj rozpuszczalniki do HPLC
- Używaj wysokiej jakości wody (18,2 mOhm, TOC < 5 ppb) lub wody o jakości gradientowej
- Używaj dobrej jakości buforów i soli
- Kontroluj czyszczenie szkła laboratoryjnego
Gdy próbki zawierają związki ulegające jonizacji, pH fazy ruchomej może być jedną z najważniejszych zmiennych w kontroli retencji w rozdziale metodą HPLC w odwróconym układzie faz (RP-HPLC). Jednakże jeśli parametr ten nie jest odpowiednio kontrolowany, pH może być źródłem wielu problemów. Ponieważ większość związków analizowanych metodą RP-HPLC zawiera co najmniej jedną kwasową lub zasadową grupę funkcyjną, większość faz ruchomych wymaga kontroli pH. Z tego powodu powszechnie stosuje się bufory.
Literatura
Dodatkowe zasoby
rozwiązania do chromatografii
Poznaj pełną ofertę rozwiązań do chromatografii oraz informacje na temat zastosowań na naszej mikrostronie dotyczącej chromatografii