Oczyszczanie
Oczyszczanie
W jaki sposób oczyścić próbkę z użyciem chromatografii cieczowej? W zależności od rodzaju próbki i wymaganego stopnia czystości dostępnych jest kilka opcji: od podstawowej chromatografii typu flash po preparatywną chromatografię HPLC ze spektrometrią mas. Jeśli potrzebujesz rozwiązania do oczyszczania próbek o kluczowym znaczeniu, zdaj się na nasze doświadczenie.
Strony produktów
Kolumny do preparatywnej LC
Zastanawiasz się, jaką kolumnę wybrać? A może zamierzasz rozszerzyć swój system analityczny o techniki rozdziału preparatywnego? Możemy Ci pomóc.
Sorbenty w opakowaniach zbiorczych
Zapewniamy pomoc w doborze odpowiednich podłoży dostarczanych w opakowaniach zbiorczych. Niezależnie od typu poszukiwanego produktu – żywice polimerowe czy fazy na bazie krzemionki – możesz na nas liczyć.
Wypełnianie kolumn do preparatywnej HPLC
Jeśli szukasz rozwiązań, które umożliwią Ci samodzielne upakowywanie złóż w kolumnach do preparatywnej HPLC, mamy do zaoferowania kilka opcji.
Rozpuszczalniki do preparatywnej HPLC
Ostatnim etapem procesu jest oczyszczanie. Kluczowym czynnikiem zapewniającym oczekiwane rezultaty etapu oczyszczania jest natomiast rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika.
Przyrządy do metody preparatywnej
Poznaj naszą ofertę przyrządów do preparatywnej LC optymalnie dostosowanych do potrzeb – od konfiguracji standardowych po rozwiązania modułowe.
Przyrządy do LC typu flash
Poznaj naszą ofertę przyrządów do LC typu flash Wybierz przyrządy wysokiej klasy i przyspiesz proces oczyszczania.
Zautomatyzowana chromatografia typu flash
Jeśli szukasz dostawcy z szeroką gamą zróżnicowanych pod kątem selektywności kaset do chromatografii typu flash, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.