Spektroskopia
Szeroki wybór spektrofotometrów i biofotometrów dostosowanych do Twoich potrzeb. W ofercie również inne przyrządy, odczynniki i kuwety do wszelkich zastosowań powiązanych.
Wzorce kalibracyjne do spektrofotometru
Zestaw kalibracyjny składający się z trzech szarych filtrów szklanych do weryfikacji dokładności absorbancji oraz filtr ze szkłem z tlenkiem holmu do weryfikacji dokładności długości fali.
Spektrofotometry
Oferta VWR to gama spektrofotometrów VIS, UV/VIS, fluorescencyjnych i mikroobjętościowych. Dostępne rozwiązania to system jednowiązkowy (wiązka dzielona i podwójna). Źródło światła to lampy halogenowe lub ksenonowe. Spektrofotometry do nauk przyrodniczych
Thermo Scientific
Spektrofotometry Genesys Vis/UV-Vis zapewniają wyjątkowe parametry. W ofercie dostępne są spektrofotometry VIS i UV/VIS typu jednowiązkowego, z wiązką dzieloną oraz z podwójnym systemem optycznym. Źródłem światła mogą być lampy halogenowe lub ksenonowe.