Systemy pomp perystaltycznych Masterflex® — częste pytania
Stworzenie idealnego ekosystemu laboratoryjnego nie jest łatwe. Dlatego zależy nam nie tylko na dostarczaniu najlepszych produktów, ale także kompleksowych informacji na temat oferowanego asortymentu.
Sprawdź często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług.
Podstawowe informacje o pompach perystaltycznych
Prędkości przepływu
- Jakie prędkości przepływu można osiągnąć?
- Jakiej precyzji przepływu można oczekiwać?
- Czy mierzone objętości są powtarzalne?
- Jaki jest wpływ lepkości płynu na natężenie przepływu?
Głowice pomp
- Jakie ciśnienie maksymalne można osiągnąć?
- Jakie jest ciśnienie maksymalne na wlocie?
- Jaka jest maksymalna wysokość ssania?
- Czy konieczne są zawory zwrotne?
- Czy pompy Masterflex® mogą pracować na sucho?
- Czy pompy Masterflex® są samozasysające?
- Czy pompy Masterflex® są pompami wyporowymi?
- Czy pompy Masterflex® są wyposażone w syfon?
- Czy pompę można wykorzystywać do przepompowywania szlamów lub roztworów o właściwościach ściernych?
- Dlaczego w ofercie jest tak wiele głowic pomp i rozmiarów przewodów?
- Czy przepływ jest odwracalny?
Przewody
- Czy rodzaj przewodów ma znaczenie?
- Jaki jest zakres temperatur materiałów, które mogą być przepompowywane?
- Jaka jest odporność chemiczna?
- Jakie czynniki decydują o żywotności przewodów?
- Jaki materiał zapewnia najdłuższy okres użytkowania przewodów?
- W jaki sposób prędkość pompy wpływa na żywotność przewodów?
- Czy przewody nadają się do kontaktu z żywnością i zastosowań wymagających sterylności?
- Czy przewody są trudne do wymiany?
Napędy
- Dlaczego w grupach pomp L/S, I/P i B/T dostępne są głowice bez napędów?
- Czy z jednym napędem można używać więcej niż jedną głowicę pompy?
- Czy dostępne są też systemy napędowe inne niż przedstawione w katalogu ogólnym?
Jak działa pompa przewodowa Masterflex® ?
Każdy układ pompy składa się z trzech zasadniczych elementów: głowicy, napędui przewodów.. Głowica pompy składa się z wirnika i obudowy. Napęd wytwarza siłę niezbędną do poruszania wirnikiem, a przewód działa jak komora pompy. Mechanizm działania pompy złożonej z trzech elementów:
- Przewód znajduje się w kanale między wirnikiem a obudową, gdzie podlega okluzji (ściśnięciu).
- Rolki wirnika przesuwają się wewnątrz przewodu, przepychając płyn. Przewód za rolkami odzyskuje kształt, wytwarza podciśnienie i wciąga płyn.
- W rezultacie pomiędzy rolkami tworzy się „poduszka” płynowa. Zależy to od średnicy wewnętrznej (ID) przewodu i geometrii wirnika. Natężenie przepływu można określić poprzez pomnożenie prędkości przez wielkość „poduszki”. Jej wielkość zasadniczo nie zmienia się, za wyjątkiem bardzo lepkich płynów.
- Obejrzyj prostą animację, którą przygotowaliśmy, aby przedstawić pompę przewodową Masterflex® w ruchu.
Głowice pomp
1. Jakie ciśnienie maksymalne można osiągnąć?
W zależności od wybranego przewodu maksymalne możliwe ciśnienie wynosi 40 psi (2,7 bar). Ciśnienie nominalne wynosi 25 psi (1,7 bar).
2. Jakie jest ciśnienie maksymalne na wlocie?
Zazwyczaj jest to 40 psi (2,7 bar), w zależności od średnicy wewnętrznej (ID) przewodu, grubości ścianki i materiału.
3. Jaka jest maksymalna wysokość ssania?
Maksymalna wysokość ssania wynosi 29 stóp (8,8 m) H20.
4. Czy konieczne są zawory zwrotne?
Nie. Dzięki unikatowej konstrukcji naszych pomp zawory zwrotne nie są potrzebne.
5. Czy pompy Masterflex® mogą pracować na sucho?
Tak. Mogą pompować gazy, ciecze lub fazy mieszane.
6. Czy pompy Masterflex® są samozasysające?
Tak. Mogą wytworzyć podciśnienie o wartości przekraczającej 26˝ Hg (660 mm Hg).
7. Czy pompy Masterflex® są pompami wyporowymi?
Tak. Natężenie przepływu wody jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotowej wirnika aż do maksymalnych możliwości napędu.
8. Czy pompy Masterflex® są wyposażone w syfon?
Tak. Jedna rolka pompy zamyka powierzchnię przekroju przewodu, eliminując przepływ wsteczny.
9. Czy pompę można wykorzystywać do przepompowywania szlamów lub roztworów o właściwościach ściernych?
Tak. Ograniczeniem jest lepkość płynu i wielkość cząstek w stosunku do wybranej średnicy wewnętrznej (ID) przewodu. W przypadku cząstek twardych zalecane są przewody o średnicy wewnętrznej równej 20-krotności średnicy cząstek. Z kolei w przypadku cząstek miękkich zaleca się przewody o średnicy wewnętrznej równej 4-krotności średnicy cząstek.
10. Dlaczego w ofercie jest tak wiele głowic pomp i rozmiarów przewodów?
Masterflex® mają konstrukcję modułową. Dzięki temu sprawdzają się w większości zastosowań. Oferujemy głowice odpowiednie do podwyższonych ciśnień, płynów wrażliwych na ścinanie, niewielkich powierzchni itp. Działają synergistycznie z przewodami Masterflex® wykonanymi z materiałów odpornych na kwasy i zasady, przystosowanych do kontaktu z wrażliwymi substancjami biologicznymi, żywnością i szeroką gamą płynów.
11. Czy przepływ jest odwracalny?
Tak. Zgodnie ze specyfikacją ruch odbywa się w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Prędkości przepływu
1. Jakie prędkości przepływu można osiągnąć?
Pompy Masterflex® Ismatec® pozwalają osiągać natężenia przepływu od 0,0001 do 365 ml/min. L/S® pozwalają osiągać natężenia przepływu od 0,00005 do 3400 ml/min. W przypadku systemów I/P zakres obejmuje wartości od 0,001 do 26 LPM, a systemy B/T® osiągają natężenia przepływu od 0,3 do 42 LPM.
2. Jakiej precyzji przepływu można oczekiwać?
W systemach skalibrowanych precyzja przepływu może przekraczać ± 0,5%. W przypadku innych systemów dokładność wynosi ± 2 do 5% w zastosowaniach ogólnych.
3. Czy mierzone objętości są powtarzalne?
Objętości są powtarzalne z dokładnością ± 0,5% lub wyższą przy zastosowaniu systemów skalibrowanych.
4. Jaki jest wpływ lepkości płynu na natężenie przepływu?
Wszystkie podane natężenia przepływu dotyczą wody. Wzrost lepkości płynu powoduje zmniejszenie natężenia przepływu.
Przewody
1. Czy rodzaj przewodów ma znaczenie?
Przewody działają jak komora pompy. Elastyczność przewodów pozwala uzyskać odpowiednią wysokość ssania, a ich wytrzymałość zapewnia odporność na ciśnienie. Właściwości elastyczne determinują czas pompowania, średnica otworu wpływa na natężenie przepływu, a grubość ścianki określa wydajność pompowania.
Aby zapewniać dokładne natężenie przepływu i długą żywotność przewodów, należy stosować wyłącznie przewody do pomp Masterflex. Przewody do pomp Masterflex to najlepszy wybór, ponieważ w przeciwieństwie do przewodów ogólnego przeznaczenia są specjalnie zaprojektowane i precyzyjnie wytwarzane, aby spełnić wąskie zakresy tolerancji niezbędne w pompach perystaltycznych Masterflex. Oprócz najwyższej wydajności przewody Masterflex pomogą osiągnąć zgodność z wieloma normami i klasyfikacjami.
2. Jaki jest zakres temperatur materiałów, które mogą być przepompowywane?
Optymalny zakres temperatur wynosi od 32 do 104°F (od 0 do 40°C). Przedział temperatur maksymalnych wynosi od -40 do 302°F (od -40 do 150°C) dla przewodów i od 32 do 104°F (0 do 40°C) dla głowic pompy.
3. Jaka jest odporność chemiczna?
Odporność chemiczna zależy od rodzaju przewodów (zob. Baza danych przewodów i kompatybilności chemicznej).
4. Jakie czynniki decydują o żywotności przewodów?
Długość okresu eksploatacji przewodów zależy od wielu czynników. Są to między innymi: prędkość obrotowa pompy; ciśnienie w układzie; materiał, z którego wykonane są przewody i jego zgodność chemiczna; ścieralność pompowanej cieczy (medium); temperatura cieczy; jak również otoczenie, w którym użytkowana jest pompa. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem ułatwiającym wybór przewodów „STAMP”, który zawiera zalecenia dotyczące wyboru przewodów opracowane przez nasz zespół ds. zastosowań.
5. Jaki materiał zapewnia najdłuższy okres użytkowania przewodów?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikon, C-FLEX** i Viton*** (w podanej kolejności).
6. W jaki sposób prędkość pompy wpływa na żywotność przewodów?
Żywotność przewodów jest odwrotnie proporcjonalna do prędkości obrotowej pompy. Minimalna prędkość pozwala uzyskać maksymalną żywotność.
7. Czy przewody nadają się do kontaktu z żywnością i zastosowań wymagających sterylności?
Tak. Niektóre materiały, z których są wykonane przewody, mają certyfikat NSF i spełniają wymogi FDA i USDA dotyczące kontaktu z żywością. Wiele z nich można poddawać sterylizacji.
8. Czy przewody są trudne do wymiany?
Nie, wymiana przewodów jest bardzo prosta. Głowice EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, kasetowe i RAPID-LOAD® umożliwiają szybką i sprawną wymianę przewodów. W przypadku standardowej głowicy przewody można łatwo wymienić przy pomocy dostarczonego klucza.
Napędy
1. Dlaczego w grupach pomp L/S, I/P i B/T dostępne są głowice bez napędów?
Konstrukcja modułowa umożliwia maksymalną elastyczność działania układu.
2. Czy z jednym napędem można używać więcej niż jedną głowicę pompy?
Tak. Głowice w wersji standardowej lub EASY-LOAD (zazwyczaj 2–4) można ze sobą łączyć w dowolnej kombinacji aż do maksymalnego momentu obrotowego napędu.
3. Czy dostępne są też systemy napędowe inne niż przedstawione w katalogu ogólnym?
Tak. Nasz dział inżynieryjny może dostosować, zaprojektować lub zmodyfikować napęd albo pakiet napędu według specyfikacji klienta w przypadku zakupu określonej liczby i w zastosowaniach OEM.
* Norprene, PharMed®, Tygon—zastrzeżony znak towarowy Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
** C-FLEX—zastrzeżony znak towarowy Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—zastrzeżony znak towarowy The Chemours Company.
Masterflex®: marka niedościgniona w branży
Znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące pomp, przewodów, płynów i innych produktów potrzebnych w laboratorium. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, albo złóż zamówienie.