Pompy perystaltyczne Masterflex® i rozwiązania w zakresie transportu płynów
Carousel
Łatwe operowanie, współpraca i łączność
Napędy Masterflex® L/S® Napędy MasterSense™ z interfejsem dotykowym
Systemy pomp perystaltycznych Masterflex® zaprojektowane z myślą o długiej żywotności odznaczają się najwyższą dokładnością i powtarzalnością, gwarantując optymalne działanie od fazy badań po rozbudowę skali i produkcję.
Nasze pompy są wykonane w najnowszej technologii biometrycznej, zapewniając łączność w chmurze MasterflexLive®, łatwe sterowanie i wymianę przewodów, niskie koszty utrzymania i efektywność ekonomiczną, a także zgodność ze wszystkimi wymogami stawianymi pompom perystaltycznym.
Wybierz pompę o odpowiednim przepływie z szerokiej oferty obejmującej kilka serii pomp perystaltycznych:
- Masterflex Ismatec® Seria 0,0001 do 365 ml/min
- Masterflex L/S® Seria 0,00005 do 3400 ml/min
- Masterflex I/P® Seria 0,001 do 26 LPM
- Pompa Masterflex B/T® Seria 0,3 do 42 LPM
Dzięki ponad 10 000 opcji pomp i szerokiemu asortymentowi przewodów w ofercie marki Masterflex® znajdziesz to, czego potrzebujesz.
Najlepsze produkty dla biofarmacji i nie tylko
Pompy perystaltyczne
Inteligentne systemy pomp MasterSense™
NOWA zintegrowana technologia czujników, intuicyjny ekran dotykowy i zdalne monitorowanie MasterflexLive® dla przemysłu biofarmaceutycznego jutra
Wybierz właściwą pompęRozwiązania usprawniające przenoszenie płynów – cechy i korzyści
Nasze rozwiązania usprawniające przenoszenie płynów opracowano pod kątem kompleksowego wsparcia działalności przedsiębiorstwa. Nasz system jest w pełni identyfikowalny i odpowiada wymogom IQ/OQ/PQ.
Nasze pompy są z powodzeniem wykorzystywane w wielu branżach:
- Bioprocesy
- Dozowanie substancji chemicznych
- Żywność i napoje
- Dozowanie kosmetyków
- Farby/powłoki
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Półprzewodniki
- Woda i ścieki
Ponadto nasze pompy zapewniają szereg niezrównanych korzyści:
- Wytrzymała, zastrzeżona konstrukcja odporna na awarie niezależnie od warunków użytkowania.
- Najwyższa jakość pod względem dokładności, precyzji i powtarzalności.
- System wysokoobjętościowy, w którym płyn ma styczność wyłącznie z materiałem przewodu.
Rozwiązania usprawniające przenoszenie płynów – od badań do produkcji
Marka zaangażowana w zapewnienie skutecznego przepływu na każdym etapie – od badań po produkcję.
Masterflex® kompleksowo dba o Twoje potrzeby: od badań laboratoryjnych po produkcję na pełną skalę. Nasze wytrzymałe pompy i przewody są wyjątkowo trwałe. Oznacza to mniej przerw w badaniach naukowych, a także niezawodną dokładność i pełną zgodność z normami, miarami i przepisami.
Polecane produkty
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
MasterflexLive®
MasterflexLive® zapewnia możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy.
Dowiedz się więcej
Zespoły jednorazowego użytku Masterflex
Twoje źródło jednorazowych, sterylnych zestawów do bioprocesów
Dowiedz się więcej
Zgodność chemiczna
Wyszukaj swoją substancję chemiczną, aby zobaczyć jej wpływ na setki materiałów
Dowiedz się więcej
Narzędzie wyboru Masterflex
Znajdź odpowiedni dla siebie zestaw pomp perystaltycznych w mniej niż 6 pytaniach!
Dowiedz się więcej
Pozostań w kontakcie z Masterflex®, Part of Avantor®
Bądź na bieżąco z zaawansowanymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przepływu płynu marki Masterflex® (part of Avantor):
- Studia przypadków
- Webinaria
- Poradniki i instrukcje
Stale poszerzamy naszą linię produktów, aby lepiej służyć naszym klientom. Zobacz wszystkie produkty Masterflex.