Oferta przewodów do głowic pomp Masterflex L/S
Głowice pomp Masterflex L/S osiągają maksymalną wydajność dzięki stosowaniu przewodów giętkich wytwarzanych metodą wytłaczania precyzyjnego.. Przewody są produkowane z zachowaniem ścisłych tolerancji, aby dopasować je do naszych głowic pomp L/S. Asortyment obejmuje standardowe i wysokowydajne przewody precyzyjne.. Wysokowydajne przewody precyzyjne mają grubsze ścianki umożliwiające optymalizację wytwarzania ciśnienia, wysokość ssania i zdolność pompowania lepkich cieczy oraz wydłużające żywotność. W ofercie są dostępne przewody wykonane z kilkunastu różnych materiałów.
- Silikon BioPharm Plus (utwardzany platyną)
- Silikon BioPharm (utwardzany platyną)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Seria PCS
- GORE® STA-PURE® Seria PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene klasy spożywczej (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silikon (utwardzany platyną)
- Silikon (utwardzany nadtlenkiem)
- Tygon do substancji chemicznych
- Tygon do kontaktu z żywnością
- Tygon do paliw i smarów
- Tygon do zastosowań laboratoryjnych
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Przewody precyzyjne – dane techniczne
Wielkość przewodu | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Średnica wewnętrzna* w calach (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Wielkość króćca* w calach (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Zakres przepływu z napędem od 6 do 600 obr./min, ml/min | od 0,36 do 36 | od 1,3 do 130 | od 4,8 do 480 | od 10 do 1000 | od 17 do 1700 | od 23 do 2300 |
Ciśnienie maksymalne, tryb ciągły** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Ciśnienie maksymalne, tryb przerywany** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Próżnia maksymalna** | 26˝ Hg (660 mm Hg) | 20˝ Hg (510 mm Hg) | ||||
Wysokość ssania | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Wysokowydajne przewody precyzyjne – dane techniczne
Wielkość przewodu | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Średnica wewnętrzna* w calach (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Wielkość króćca* w calach (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Zakres przepływu z napędem od 6 do 600 obr./min, ml/min Wartości podane w ( ) otrzymano dla wysokowydajnej głowicy pompy |
od 10 do 1000 (od 11 do 1100) |
od 17 do 1700 (od 18 do 1800) |
od 23 do 2300 (od 26 do 2600) |
od 29 do 2900 (od 34 do 3400) |
Ciśnienie maksymalne, tryb ciągły** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Ciśnienie maksymalne, tryb przerywany** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Próżnia maksymalna** | 26˝ Hg (660 mm Hg) | 24˝ Hg (610 mm Hg) |
||
Wysokość ssania | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
* Wielkość nominalna.
** Dane rzeczywiste różnią się w zależności od materiału, z którego wykonany jest przewód.