Zalety systemu dozowania grawimetrycznego Masterflex®
System dozowania grawimetrycznego Masterflex to nowy system złożony z pompy perystaltycznej Masterflex w połączeniu z grawimetrycznym modułem dozującym serii A&D Apollo. Do wyboru aż 7 różnych modułów wagowych. Za synchronizację działania wagi i pompy odpowiada unikatowy sterownik A&D. Dzięki bieżącemu sprzężeniu zwrotnemu zapewnia dokładność dozowania. Przemieszczanie płynu odbywa się wyłącznie w przewodach pompy Masterflex. System dozowania grawimetrycznego rozwiązuje wiele problemów i wyzwań.
Opracuj własny system dozowania grawimetrycznego Masterflex
System dozowania grawimetrycznego Masterflex to nowy system złożony z pompy perystaltycznej Masterflex w połączeniu z wagą serii A&D Apollo.
Wybierz przewody do głowicy pompy
W pompie Masterflex dozowany płyn ma styczność wyłącznie z wnętrzem przewodu. Wybierz z poniższej listy odpowiedni napęd lub kompletny system, a następnie dodaj głowicę i przewody pod kątem swojego zastosowania.
- Standardowe napędy cyfrowe Masterflex L/S
- Standardowy cyfrowy system pompy Masterflex L/S
- Cyfrowe napędy Masterflex L/S z kompatybilnością sieciową
- Cyfrowe systemy pompy Masterflex L/S z kompatybilnością sieciową
- Napędy cyfrowe Masterflex L/S z obsługą w chmurze przez MasterflexLive™
- Cyfrowe modułowe napędy dozujące Masterflex L/S
- Cyfrowe modułowe napędy Masterflex L/S ze zdalnymi wejściami/wyjściami
- Cyfrowe pompy wielokanałowe Ismatec Reglo
- Cyfrowe pompy Ismatec Reglo Miniflex
Grawimetryczny moduł dozujący serii A&D
Wybierz moduł wagi na podstawie niezbędnej pojemności i dokładności odczytu. Wszystkie są wyposażone w wyświetlacz natężenia przepływu (FRD), który usprawnia dozowanie i napełnianie. Wszystkie moduły składają się z wagi Apollo serii GX-A, przełącznika nożnego, karty interfejsu pompy oraz 25-pinowego przewodu zdalnego sterowania I/O do połączenia wagi z napędem pompy.
- Grawimetryczny moduł dozujący
Trzy główne korzyści systemu dozowania grawimetrycznego:
1. Wyeliminowanie powszechnych problemów związanych z marnotrawstwem
Dokładność i powtarzalność działania Precyzja co do kropli i brak przepełniania zbiornika – żaden produkt się nie marnuje Waga steruje pompą perystaltyczną. Podczas dozowania dostępne są trzy tryby działania, aby mieć pewność, że nie dojdzie do przelania. Ponieważ pompa Masterflex może przepompowywać ciecz przy kilku różnych prędkościach, waga jest kluczowym elementem układu.
2. Wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z przelewaniem
Przelewanie ręczne niesie ze sobą ryzyko nie tylko strat produktu, ale także uszkodzenia wagi. Zamknięcie cieczy w przewodach usuwa zagrożenia, a także daje inne korzyści związane z systemem półautomatycznym. Przede wszystkim eliminuje konieczność ręcznego wykonywania czynności takich jak podnoszenie czy przelewanie. To z kolei ma korzystny wpływ na aspekty związane z BHP. Nie ma także konieczności bieżącego fizycznego nadzoru nad przebiegiem procesu, ponieważ system grawimetryczny jest samomonitorujący. Oprócz wyeliminowania ręcznej obsługi układu zaletą jest szczelne zamknięcie cieczy w przewodach.
3. Poprawa wydajności i dokładności
Dokładność dozowania grawimetrycznego przekracza poziom dokładności, jaki można osiągnąć przy użyciu samej pompy perystaltycznej. Ogranicza to potrzebę kalibracji przewodów. W porównaniu z metodami wymagającymi większego zakresu obsługi ręcznej uzyskano wzrost wydajności i dokładności dzięki optymalizacji przepustowości pojemników w systemie.
Zalety systemu dozowania grawimetrycznego Masterflex:
- Proces półautomatyczny
- Zmniejszenie ilości odpadów, obniżenie kosztów związanych z czyszczeniem i produktem
- Poprawa wydajności procesu
- Łatwiejsze osiąganie celów produkcyjnych
- Możliwość rozbudowy i skalowalność
Pompa perystaltyczna Masterflex obsługuje wiele różnych rozmiarów przewodów w zależności od rozmiaru głowicy. Dzięki temu umożliwia pompie szybsze napełnianie pojemników przy wyższych prędkościach przepływu. Pompa daje także możliwość rozszerzania produkcji. W ofercie Masterflex można znaleźć urządzenia o większej wydajności silnika, przystosowane do produkcji na większą skalę. Różne opcje pojemności wagi oraz duży wybór napędów Masterflex i przewodów dają szerokie pole do indywidualizacji rozwiązań pod kątem objętości dozowania i zgodności chemicznej z różnymi cieczami.