Pomiar zaw. wilgoci
Firma VWR oferuje szereg wagosuszarek z nagrzewnicą promiennikową, elementem halogenowym, metalowym, ceramicznym lub spiralą kwarcową, do oznaczeń rutynowych i precyzyjnych.
- Z nagrzewnicą promiennikową – bez szkła (MB23), halogenowy do szybkich wyników (MB25), z elementami grzewczymi z panelami szklanymi lub aluminiowymi (MA35)
- Precyzyjne analizatory wilgoci: z elementem halogenowym (MB35, MB45, MA 100), ceramicznym lub spiralą kwarcową (MA100 i MA150)
- Dostepny jest szereg wersji zweryfikowanych (OCE) do stosowania w miernictwie
Wagosuszarki
Szereg wagosuszarek...
Szalki do ważenia i suszenia
Wytrzymałe szalki aluminiowe, kompatybilne z większością wag i wagosuszarek. Bezolejowe i zwężane, co ułatwia układanie w stosy...