Końcówki do automatów J.T.Baker®
Carousel
Końcówki do automatów i płytki J.T.Baker®
Końcówki do automatów i płytki J.T.Baker® klasy premium to akcesoria używane do zautomatyzowanej obsługi cieczy. Są przeznaczone do najpopularniejszych zautomatyzowanych stacji roboczych innych firm. Końcówki do automatów podlegają mniejszym tolerancjom niż końcówki do pipet ręcznych. Mogą również zapewnić większą wydajność i niższe koszty jako akcesoria do platform zautomatyzowanych. Końcówki i płytki J.T.Baker® mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów laboratorium poprzez przekazanie czasochłonnego zadania pipetowania cieczy do zautomatyzowanego modułu.
Zapoznaj się z raportem „Jakość i precyzja na każdym kroku”Końcówki J.T.Baker® do automatów, z certyfikatem IVD
Szeroki wybór końcówek J.T.Baker® do automatów – idealnych do zastosowań w diagnostyce in vitro u ludzi, kompatybilnych z popularnymi platformami zautomatyzowanymi – teraz z certyfikatem CE-IVD!
NOWOŚĆ – końcówki do automatów J.T.Baker® typu HR 2
Końcówki do automatów J.T.Baker® typu HT 2 są odpowiednie do przyrządów automatycznych oferowanych przez innych producentów, m.in. Hamilton Microstar i Nimbus, wykorzystujących głowicę pipetującą Hamilton CO-RE lub CO-RE II.
Precyzyjne wyniki. Mniej przestojów.
Nasze końcówki J.T.Baker do automatów są prostsze, aby ograniczyć odrzucenie i uszkodzenia. Mogą dawkować nawet nieduże objętości z wysoką dokładnością i bez zanieczyszczenia. Można je zamówić w wielu rozmiarach, a końcówki te zostały zaprojektowane do najpopularniejszych zautomatyzowanych stacji pipetujących.
Nadają się do wielu zastosowań. Przewodzące i przezroczyste końcówki J.T.Baker cieszą się zaufaniem wielu naukowców i laboratoriów diagnostycznych na całym świecie, również dzięki prostemu i wygodnemu systemowi zamawiania i dostawy na całym świecie, poprzez wiodący na rynku kanał sprzedaży internetowej Avantor - vwr.com
Cechy końcówek do automatów J.T. Baker:
J.T. Baker to wiodąca marka końcówek do automatów oferowanych przez Avantor. Niektóre z najważniejszych cech to:
Możliwość dozowania z dużą precyzją i bez zanieczyszczeńMożliwość stosowania z większością popularnych stacji zrobotyzowanych innych firm
Inżynieria dostosowana do najwyższych standardów produkcji
Wszechstronność – możliwość wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach
Końcówki do automatów mogą być używane w wielu różnych zastosowaniach i stanowią kluczowy element wielu laboratoriów diagnostycznych i nauk przyrodniczych na całym świecie. Avantor może zapewnić możliwość wygodnego globalnego zamawiania i dostarczania końcówek do automatów, których potrzebuje Twoje laboratorium.
-
Zamów darmowe próbki końcówek
Przetestuj działanie końcówek J.T.Baker w swoich zautomatyzowanych systemach pobierania próbek. Do wyboru są końcówki z filtrem lub bez, przeznaczone do pracy na wielu różnych platformach.
-
Raport „Jakość i precyzja na każdym kroku”
Dowiedz się, jak powstają końcówki robotyczne J.T.Baker – od wstępnego projektu do ściśle kontrolowanego, w pełni zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, który zapewnia jakość i dokładność każdej wytwarzanej przez nas końcówki.
-
Film „Jak powstaje końcówka”
Zobacz, jak zaawansowana zautomatyzowana produkcja, rygorystyczne procesy kontroli jakości i szybka kontrola wizualna umożliwiają produkcję milionów końcówek robotycznych J.T.Baker każdego miesiąca.
Polecane produkty
Przewodzące końcówki J.T.Baker® do automatów
Przewodzące końcówki J.T.Baker do automatów umożliwiają bardzo precyzyjne próbkowanie bez zanieczyszczenia nawet niewielkich ilości cieczy. Przewodność pozwala systemowi automatu na wykrycie i działanie zgodne z poziomem cieczy, co gwarantuje minimalne zanurzenie w próbce.
- Produkowane w warunkach pomieszczenia czystego (klasy 8)
- Najnowocześniejszy sposób kontroli jakości
- Idealnie nadają się do analiz o wysokiej przepustowości
- Tace znakowane kodami kreskowymi do zautomatyzowanej identyfikacji (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Dostępne z filtrem lub bez
Płytki wielodołkowe J.T.Baker
Płytki wielodołkowe J.T.Baker, produkowane zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości w tym samym zakładzie, w którym wytwarzane są końcówki do automatów J.T.Baker, ułatwiają klinicystom i badaczom pozyskiwanie z jednego źródła laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do zautomatyzowanych systemów pobierania próbek cieczy.
- Większość płytek jest zgodna z normą ANSI/SLAS 1-2004 dotyczącą wymiarów mikropłytek
- Szczelność dołków umożliwia wydajne i szybkie próbkowanie
- Wysokiej jakości tworzywa sztuczne – rygorystycznie przetestowane, bez biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych
- Kodowanie alfanumeryczne umożliwiające precyzyjne przypisywanie i identyfikację próbek
- Płyty i uszczelki zaprojektowane pod kątem idealnego dopasowania
NOWOŚĆ – końcówki do automatów J.T.Baker® typu HR 2
Końcówki do automatów J.T.Baker® typu HT 2 są odpowiednie do przyrządów automatycznych oferowanych przez innych producentów, m.in. Hamilton Microstar i Nimbus, wykorzystujących głowicę pipetującą Hamilton CO-RE lub CO-RE II.
Kup terazPrzejrzyj wszystkie materiały eksploatacyjne J.T.Baker do automatów
Zobacz, jak wysokiej klasy produkty J.T.Baker do automatycznych systemów pobierania próbek usprawniają czynności analityczne i diagnostyczne.
Zobacz wszystkie produkty
Raport „Jakość i precyzja na każdym kroku”
Więcej Raport „Jakość i precyzja na każdym kroku”
Broszura z materiałami eksploatacyjnymi J.T.Baker do automatów
Więcej Broszura z materiałami eksploatacyjnymi J.T.Baker do automatów
Ponad sto lat jakości
Przez ponad sto lat Klienci na całym świecie zaufali wydajności produktów premium marki J.T.Baker, które są zoptymalizowane pod kątem zastosowania i przetestowane pod kątem działania tak, aby spełniały potrzeby w szerokim zakresie zastosowań badawczych i produkcyjnych.
Zaprojektowane dla krótszych czasów przestoju
Wykorzystując dekady doświadczenia i innowacji naszego zespołu produkcyjnego w Niemczech, końcówki do automatów J.T.Baker pomagają zmaksymalizować wykorzystanie automatów i ograniczyć do minimum czas przestoju, wykorzystując prostszą końcówkę i niższy współczynnik zmienności, który pozwala ograniczyć uszkodzenia i odrzucenia końcówki.
Produkcja zgodnie z normą ISO
Nasza jakość jest zgodna z normą ISO: nasze fabryki są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001, a firma przechodzi certyfikację zgodną z normą ISO 13485:2016 dla wytwarzania produktów medycznych i IVD, a procesy produkcji są zgodne z normą ISO 50001:2011 dotyczącą systemu zarządzania energią dla bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego procesu produkcyjnego.
Testowane niezależnie pod kątem czystości
Każda partia końcówek jest testowana zgodnie z rygorystycznymi procedurami dotyczącymi jakości, aby zagwarantować, że nie są zanieczyszczone. Partia jest niezależnie testowana i certyfikowana pod względem braku zanieczyszczeń, takich jak dezoksyrybonukleaza, rybonukleaza, ATP i pyrogeny.
Kompletna automatyzacja czystych pomieszczeń
Końcówki J.T.Baker do stacji pipetujących są dosłownie nietknięte ludzką ręką, dopóki nie otworzysz ich opakowania. Nasze całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne działają w warunkach pomieszczeń czystych, aby dostarczyć końcówki, które spełnią najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące kompatybilności i czystości. Nasze fabryki i najnowsze technologie produkcyjne dają nam możliwość produkcji jednych z najdokładniejszych końcówek na rynku.
Czym są końcówki do automatów?
Postępująca automatyzacja laboratoriów oraz coraz większa indywidualizacja zautomatyzowanych cykli procesowych wymaga precyzyjnych materiałów jednorazowych. Końcówki do pipet automatycznych są używane w laboratoriach, które wykorzystują zautomatyzowane platformy do przenoszenia cieczy. Końcówka do automatu jest używana jako akcesorium w systemie zrobotyzowanym w celu zautomatyzowanego zasysania i dozowania płynów.
Szczególnie w przypadku pracy z niebezpiecznymi/zakaźnymi próbkami stanowiska zrobotyzowane pozwalają na bezpieczną obsługę płynów bez bezpośredniego kontaktu laboranta z próbką. Ponadto zautomatyzowane systemy pomagają uzyskać powtarzalne wyniki nawet w przypadku zastosowań o dużej wydajności.
Końcówki do pipet automatycznych zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze nawet najmniejszych objętości próbek, które wymagają szybkiego i sprawnego analizowania. Końcówki do automatów są dostępne zarówno w wersji filtrowanej, jak i niefiltrowanej.
Końcówki do automatów są używane, gdy wymagane są wielokrotne, precyzyjne objętości cieczy, przez co ręczne pipetowanie jest uciążliwe i niepraktyczne. Pipetowanie zrobotyzowane pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w laboratorium, ponieważ deleguje czasochłonne zadanie pipetowania cieczy do modułu zrobotyzowanego, a jednocześnie zapewnia najlepsze rozwiązanie w zakresie czystości i precyzji.
Jeśli końcówki do automatów są przewodzące, zawierają materiał przewodzący prąd elektryczny, dzięki czemu mogą wykrywać poziom cieczy w naczyniu, zapewniając spójny i precyzyjny transfer płynów.
Czym są płytki zautomatyzowane?
Płytki zautomatyzowane (inaczej „wielodołkowe”) są często używane w połączeniu z systemami zrobotyzowanymi w celu znacznego zwiększenia wydajności testów, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
Płytki zautomatyzowane pomagają analizować próbki i substancje chemiczne w zminiaturyzowanych dołkach i pozwalają użytkownikom obserwować każdy stan po upływie czasu ekspozycji, zwykle od kilku godzin do kilku dni.
Płytki wielodołkowe stały się obowiązkowym wyposażeniem nowoczesnych laboratoriów i są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Płytki wielodołkowe są rutynowo używane do wzrostu kultur bakterii, grzybów i linii komórkowych ssaków, a także do testów analitycznych i biochemicznych.
Końcówki do automatów J.T.Baker
Przewodzące końcówki J.T.Baker do automatów umożliwiają bardzo precyzyjne próbkowanie bez zanieczyszczenia nawet niewielkich ilości cieczy. Przewodność pozwala systemowi automatu na wykrycie i działanie zgodne z poziomem cieczy, co gwarantuje minimalne zanurzenie w próbce.
- Produkowane w warunkach pomieszczenia czystego (klasy 8)
- Najnowocześniejszy sposób kontroli jakości
- Idealnie nadają się do analiz wysokiej przepustowości
- Tace znakowane kodami kreskowymi do zautomatyzowanej identyfikacji (końcówki J.T.Baker typu HT CO-RE i MP)
- Dostępne z filtrem lub bez
Płytki wielodołkowe J.T.Baker
Płytki wielodołkowe J.T.Baker, produkowane zgodnie z rygorystycznymi procedurami kontroli jakości w tym samym zakładzie, w którym wytwarzane są końcówki do automatów J.T.Baker, ułatwiają naukowcom i badaczom pozyskiwanie z jednego źródła laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do zautomatyzowanych systemów pobierania próbek cieczy.
- Większość płytek jest zgodna z normą ANSI/SLAS 1-2004 dotyczącą wymiarów mikropłytek
- Szczelność dołków umożliwia wydajne i szybkie próbkowanie
- Wysokiej jakości tworzywa sztuczne – rygorystycznie przetestowane, bez biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych
- Kodowanie alfanumeryczne umożliwiające precyzyjne przypisywanie i identyfikację próbek
- Płyty i uszczelki zaprojektowane pod kątem idealnego dopasowania
Poznaj wszystkie zautomatyzowane materiały eksploatacyjne J.T.Baker
Odkryj jak produkty do automatycznych systemów pobierania próbek J.T.Baker — dostępne w Avantor — mogą usprawnić operacje analityczne i diagnostyczne.
Ponad sto lat jakości
Przez ponad sto lat klienci na całym świecie zaufali wydajności produktów premium marki J.T.Baker, które są zoptymalizowane pod kątem zastosowanie i przetestowane pod kątem działania tak, aby spełniały potrzeby w szerokim zakresie zastosowań badawczych i produkcyjnych.
Zaprojektowane dla krótszych czasów przestoju
Wykorzystując dekady doświadczenia i innowacji naszego zespołu produkcyjnego w Niemczech, końcówki do automatów J.T.Baker pomagają zmaksymalizować wykorzystanie automatów i ograniczyć do minimum czas przestoju, wykorzystując prostszą końcówkę i niższy współczynnik zmienności, który pozwala ograniczyć uszkodzenia i odrzucenia końcówki.
Produkcja z certyfikatem ISO
Posiadamy certyfikaty ISO 9001 i ISO 13485 w zakresie produkcji wyrobów medycznych i IVD.
Testowane niezależnie pod kątem czystości
Końcówki blistrowe są testowane zgodnie z rygorystycznymi procedurami jakości, aby zagwarantować, że są wolne od zanieczyszczeń. Są one niezależnie testowane i certyfikowane jako wolne od inhibitorów DNA, DNazy, RNazy i PCR.