Badania rozpuszczania
Przygotowanie roztworu do badań rozpuszczalności może być czasochłonne, jeśli robi się to ręcznie. Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności to wstępnie wymieszane koncentraty, które znacząco redukują czas i wydatki niezbędne do przygotowania roztworów do badań rozpuszczalności. Koncentraty te poprawiają również jakość i powtarzalność uzyskanego roztworu, co ostatecznie zmniejsza konieczność wykonywania poprawek i upraszcza zadanie zapewnienia zgodności z przepisami.
Kategorie produktów
Skoncentrowane roztwory do badań rozpuszczalności
marki DILUT-IT™ J.T.Baker® są wstępnie oznaczone i muszą zostać rozcieńczone tylko wodą oczyszczoną, aby uzyskać gotowy do użycia roztwór do badań rozpuszczalności, co skraca średni czas przygotowania o ponad 75%.
Często zadawane pytania
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności to wstępnie wymieszane koncentraty, które znacząco redukują czas i wydatki niezbędne do przygotowania roztworów do badań rozpuszczalności, poprawiając również jakość i powtarzalność uzyskanego roztworu, co ostatecznie zmniejsza konieczność wykonywania poprawek i upraszcza zadanie zapewnienia zgodności z przepisami.
Po prostu wlej wstępnie wymieszany koncentrat do komory mieszającej i dodaj wody oczyszczonej, aby rozcieńczyć go do właściwej objętości, w zależności od wymaganej ilości roztworu (6 l, 25 l lub 50 l).
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności muszą być mieszane z wodą oczyszczoną przez mniej więcej 5 minut. Czas mieszania jest znacznie krótszy niż w przypadku tradycyjnej procesu mieszania w laboratorium, co zwiększa produktywność placówki.
Podobnie jak roztwory do badania rozpuszczalności przygotowywane w laboratorium, koncentraty J.T.Baker® DILUT-IT™ powinny zostać zużyte w ciągu 24 godzin od wymieszania.
- Opakowanie 230,8 ml koncentratu J.T.Baker® DILUT-IT™ pozwala uzyskać 6 l rozcieńczonego roztworu do badań rozpuszczalności;
- opakowanie 400 ml koncentratu J.T.Baker® SLS 0,50% DILUT-IT™ pozwala uzyskać 6 l rozcieńczonego roztworu do badań rozpuszczalności;
- opakowanie 961,5 ml koncentratu J.T.Baker® DILUT-IT™ pozwala uzyskać 25 l rozcieńczonego roztworu do badań rozpuszczalności;
- opakowanie 1,9 l koncentratu J.T.Baker® DILUT-IT™ pozwala uzyskać 50 l rozcieńczonego roztworu do badań rozpuszczalności.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności są produkowane w zgodnych z ISO zakładach firmy Avantor, co zapewnia powtarzalność pomiędzy partiami, powtarzalność wyników i pomiar każdej partii zgodnie z opublikowaną specyfikacją produktu.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ są produkowane z użyciem surowców zgodnie z wytycznymi USP.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badania rozpuszczalności są pakowane z zachowaniem ścisłej tolerancji napełniania wynoszącej ± 0,5% objętości docelowej.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności eliminując potrzebę przechowywania nadmiaru chemikaliów w celu czasochłonnego przygotowania roztworów w laboratorium.
- Użycie skoncentrowanych roztworów J.T.Baker® DILUT-IT™ znacząco skraca czas potrzebny na przygotowanie roztworów w laboratorium, umożliwiając oszczędności i zwiększając produktywność laboratorium.
- Ograniczone wymagania dotyczące przestrzeni do przechowywania oraz niższe opłaty transportowe sprawiają, że koncentraty J.T.Baker® DILUT-IT™ są lepszym wyborem niż tradycyjne wstępnie wymieszane roztwory do badania rozpuszczalności w większych pojemnikach lub beczkach.
- Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ nadają się do wszystkich zastosowań, które wymagają użycia roztworów do badania rozpuszczalności.
- Mniejsze wielkości opakowań są oferowane do celów badawczych i małych partii, podczas gdy większe idealnie sprawdzają się w działach kontroli jakości.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności mogą być używane nawet po zamrożeniu. Po prostu pozostaw roztwór do rozmrożenia w temperaturze pokojowej i użyj go jak zwykle, kiedy powróci do stanu płynnego.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności są pakowane w butelki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności zapewniają większą produktywność i oszczędności dla analityków/chemików laboratoryjnych wykonujących badania rozpuszczalności, ponieważ eliminują wiele czasochłonnych etapów, które są zazwyczaj związane z przygotowaniem roztworu.
Dostępne są próbki o pojemności 230,8 ml. Aby zamówić próbkę, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym.
Skoncentrowane roztwory J.T.Baker® DILUT-IT™ do badań rozpuszczalności są oferowane w wygodnych konfiguracjach opakowań i wymagają minimalnej ilości miejsca do przechowywania. SLS 0,50% w opakowaniach o pojemności 230,8 ml i 400 ml jest dostępny w skrzynkach po 12 sztuk, podczas gdy koncentraty w pojemnikach o większej pojemności (961,5 ml i 1,9 l) są dostępne w skrzynkach po 6 sztuk.