NOWOŚĆ – Lodówki i zamrażarki laboratoryjne
Firma VWR oferuje bezpieczne, niezawodne i energooszczędne lodówki oraz zamrażarki.
Laboratoryjne lodówki i zamrażarki zapewniają bezpieczne i niezawodne przechowywanie lotnych lub łatwopalnych substancji, odczynników, chemikaliów, trucizn i próbek we wnętrzach zabezpieczonych przed iskrzeniem w celu ochrony przed eksplozją.
Kupując lodówkę lub zamrażarkę, należy rozważyć nie tylko jej rozmiar czy miejsce ustawienia, ale także liczbę półek, typ drzwi i kierunek ich otwierania oraz stopień złożoności alarmu ostrzegawczego. Firma VWR oferuje wybór lodówek i zamrażarek dla wszystkich zakresów temperatur i rozmiarów oraz materiały eksploatacyjne pochodzące zarówno od wszystkich większych producentów, jak i z własnej serii VWR Collection.
Lodówki
Lodówki klasy laboratoryjnej są istotne do utrzymywania dokładnej temperatury oraz dla bezpieczeństwa w miejscach, gdzie korzysta się z rozpuszczalników...
Zamrażarki
Wszystkie kształty, rozmiary i temperatury – łączy je bezpieczeństwo i dokładność...