Łączenie przewodów o mikroprzekroju
W niektórych specjalistycznych procedurach autoanalizy potrzebne są przewody o średnicy wewnętrznej (ID) poniżej 0,51 mm. W takich przypadkach należy zamówić przewody Tygon® ze złączkami typu luer lock (seria 95611) lub wykonać połączenie metodą splicingu.
- Połącz ze sobą jeden koniec odcinka przewodu oznaczonego kolorem (A) i jeden koniec odcinka przewodu przedłużającego (B). (Oba odcinki powinny mieć takie same wartości średnicy wewnętrznej i zewnętrznej (ID i OD)).
- Dopasuj odcinek o długości 2,5–5 cm większego przewodu (C) do końców dwóch przewodów, które mają być połączone (A i B). Krótki odcinek przewodu powinien być wykonany z podobnego materiału i mieć wartość ID w przybliżeniu równą wartości OD przewodu, który ma być połączony.
- Przyłóż odcinek (C) nad złącze, nałóż rozpuszczalnik lub uszczelniacz na powierzchnię zewnętrzną przewodu (B) i nasuń przewód (C) na (B). Powtórz czynności dla przewodu (A), aby uzyskać trwałe połączenie między przewodami. Jeśli w przyszłości konieczna może być wymiana przewodów, rozpuszczalnik lub uszczelniacz należy stosować tylko w przewodach (B) i (C). Do łączenia przewodów Tygon® lub Viton® należy użyć rozpuszczalnika ketonowego, do przewodów silikonowych – kleju RTV, a do przewodów PharMed® BPT – tetrahydrofuranu.