Perystaltyczne systemy pompowe Masterflex®
Wybierz odpowiednią pompę dla siebie
Selektor pomp Masterflex
Poradnik wyboru Masterflex
Pompy Masterflex są preferowanym rozwiązaniem na całym świecie. Jesteśmy znani jako lider w branży w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji przewodów perystaltycznych i pomp perystaltycznych, membranowych pomp dozujących, pomp próżniowych/ciśnieniowych, przepływomierzy oraz mieszalników. Tylko Masterflex oferuje niezrównaną wszechstronność i niezawodność wyznaczającą standardy – wydajność wynikającą z ponad 55 lat produkcji pomp perystaltycznych. Dzięki doświadczeniu i asortymentowi obejmującemu ponad 10 000 konfiguracji pomp możemy pomóc Ci wybrać system pompowy idealnie dopasowany do specyficznych potrzeb Twojego zastosowania.
Masterflex® wyznacza światowy standard w systemach pomp perystaltycznych. Od wielu lat jesteśmy liderem w branży w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji szerokiej gamy produktów do transferu płynów, takich jak:
  • Elementy pomp perystaltycznych i kompletne systemy
  • Przewody do pomp perystaltycznych
  • Pompy na zamówienie
  • MasterflexLive
Nasze bogate doświadczenie oraz szeroki wybór, obejmujący ponad 10 000 konfiguracji pomp, gwarantują możliwość otrzymania precyzyjnie dopasowanego systemu pompowego. W ciągu ponad 55 lat produkcji pomp perystaltycznych udowodniliśmy, że tylko Masterflex® może zaoferować taką wszechstronność i niezawodność wyznaczającą standardy.
Seria pomp perystaltycznych Masterflex – Przeglądaj według zakresu przepływu
Seria Ismatec®
Mikroprzepływ, wysoka dokładność
Zakres przepływu:
0,0001–365 ml/min
Pompy mikroprzepływowe >
Seria L/S®
Precyzyjna kontrola przepływu
Zakres przepływu:
0,00005–3400 ml/min
Precyzyjny przepływ >
Seria I/P®
Wydajne systemy
Zakres przepływu:
0,001–26 LPM
Przepływ przemysłowy >
Seria B/T®
Największe natężenie przepływu
Zakres przepływu:
0,3–42 LPM
Pompy o największym przepływie >
MasterSense™ inteligentne systemy pomp
NOWA zintegrowana technologia czujników, intuicyjny ekran dotykowy i zdalne monitorowanie MasterflexLive® dla przemysłu biofarmaceutycznego jutra
Wybierz pompę
Intuicyjność i innowacyjność
  • Zintegrowane czujniki monitorują ciśnienie płynu i ostrzegają przed potencjalną awarią procesu
  • Przechowywanie i przywoływanie standardowych protokołów zapewniających ciągłość pracy
  • Intuicyjny cyfrowy ekran dotykowy ze zoptymalizowaną nawigacją po menu i wprowadzaniem programów, nawet w mokrych rękawiczkach!
  • Napędy MasterSense oferują 3 poziomy dostępu, pozwalając na różne poziomy programowania, wszystkie chronione hasłem, zgodnie z najlepszymi praktykami GMP
Prostota i dokładność
  • Tryby pracy obejmują pracę ciągłą, dozowanie objętościowe i dozowanie czasowe
  • Kontrola partii i czas interwału/wyłączenia w trybach objętościowym i czasowym
  • Jakościowa kalibracja rurki zapewnia precyzyjną kalibrację rurki
  • Graficzny wskaźnik informuje, kiedy rurka jest optymalnie skalibrowana
Łączność i inteligencja
  • System przechowywania danych w chmurze MasterflexLive® bezpiecznie przechowuje, monitoruje i generuje raporty dla wszystkich systemów pomp MasterSense™
  • Dzięki MasterflexLive można wybrać powiadomienia o zmianach warunków pracy i komunikatach o błędach 24/7
  • Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania układowego zapewniają, że system pompy ma najnowsze aktualizacje oprogramowania, bez konieczności zwracania się do producenta
  • Zintegrowane czujniki monitorują ciśnienie powietrza w celu zmniejszenia ilości piany w medium
Cechy i zalety pomp perystaltycznych serii Masterflex®
Nasze pompy perystaltyczne doskonale sprawdzają się w biofarmacji, transporcie płynów i nie tylko. Są kompaktowe, uniwersalne i precyzyjne. A dzięki naszej autorskiej konstrukcji są one również łatwe do czyszczenia i stwarzają niewielkie ryzyko zanieczyszczenia.
Główne cechy:
Prosta walidacja procesu
  • Płyn jest całkowicie zamknięty w rurce, a rurki są wykonane z zatwierdzonych, nieprzetworzonych, biokompatybilnych materiałów.
Żywotność komórek / integralność molekularna
  • Pompy perystaltyczne charakteryzują się niskim poziomem ścinania, co zmniejsza fizyczne oddziaływanie na komórki i duże cząsteczki. Zwiększa to ogólną witalność komórek, co przekłada się na większą skuteczność produktu/API.
Dokładne i liniowe dostarczanie płynu
  • Wypieranie zapewnia bardzo dokładne przepływy objętościowe w całym zakresie ciśnień i lepkości w liniowej zależności od obr./min. Zamknięcie zapewnia brak poślizgu produktu.
Masterflex® Exclusive: własność toru przepływu płynu
  • Masterflex® zapewnia kontrolę nad prawie każdym aspektem toru przepływu płynu, takim jak pompa, przewody, komponenty, czujniki, a także światowej klasy usługi montażowe. Całość dostarczana jest zgodnie z Państwa harmonogramem.
Więcej powodów, aby wybrać Masterflex®
  • Pompy samozasysające i nie zasysające
  • Obudowa 316SS, modele zmywalne i modułowe
  • Różnorodność elementów sterujących dla operatora i możliwości podłączenia
  • Funkcje bezpieczeństwa i ochrony dostępu
Masterflex rozumie skomplikowane procesy transferu płynów i oferuje najszerszy zakres funkcji, komponentów oraz przepływów, dających klientowi pełną kontrolę.
Narzędzia wyboru pompy perystaltycznej
Narzędzie wyboru Masterflex
Znajdź odpowiedni dla siebie zestaw pomp perystaltycznych w mniej niż 6 pytaniach!
Konfigurator Masterflex
Skompletuj swój system pompowy, wybierając potrzebne funkcje i uzyskując kompatybilne komponenty
Jakiego natężenia przepływu potrzebujesz?
0,002–43 ml/min
Pompy do małych przepływów >
0,0006–3400 ml/min
Pompy do średnich przepływów >
0,001–42 LPM
Pompy do dużych przepływów >
Jaką substancję chemiczną pompujesz?
Dopasuj substancje chemiczne do materiałów
Baza danych kompatybilności chemicznej >
Znajdź swoją formułę
Przeglądaj przewody perystaltyczne >
Co ma wpływ na mój proces?
Pompowanie cieczy lepkich
Przeczytaj, jak pompować lepkie płyny >
Pompowanie płynów ściernych
Przeczytaj o pompowaniu płynów ściernych >
Jaka łączność jest wymagana?
Zdalny monitoring w czasie rzeczywistym, 24/7
Pobierz MasterflexLive >
WE/WY napędu cyfrowego Masterflex
Poradnik wyboru napędów cyfrowych Masterflex >
Sprawdzona, przetestowana i ceniona na całym świecie:
Preferowana pompa perystaltyczna do niezliczonych zastosowań
  1. Łatwa w użyciu.
    Szybka instalacja. Niskie koszty utrzymania. Łatwa wymiana przewodów.
  2. Wszechstronna.
    Od badań po proces, obsługuje prawie każdy płyn. Do tego opcje wielokanałowe
  3. Dokładna
    Zakresy przepływu: od 0,0001 ml/min do 42 l/min. Rygorystyczne standardy projektowania.
  4. Trwała
    Ciesząca się zaufaniem od ponad 55 lat. Duża kompatybilność chemiczna.
  5. Możliwość dostosowania do potrzeb.
    Systemy konfigurowalne. Wiele wariantów przewodów. Łatwe skalowanie.
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.
Skontaktuj się z nami