Spektroskopia UV/VIS
Analiza UV/VIS za pomocą spektrofotometru może wymagać innego rodzaju substancji chemicznych. Po pierwsze, aby uniknąć zanieczyszczeń w próbce, opracowywane są rozpuszczalniki o określonym stopniu czynności. Po drugie, spektrofotometr wymaga kalibracji z użyciem zestawów wzorców UV/VIS. Po trzecie, zestawy roztworów wzorcowych mogą pozwolić zaoszczędzić czas poprzez wyeliminowanie konieczności samodzielnego przygotowania roztworów wzorcowych.
Kategorie produktów
Wzorce UV/VIS
Bądź pewny swoich wyników dzięki pełnej gamie produktów do kalibracji spektrofotometrów z uwzględnieniem kontroli dokładności absorbancji, rozdzielania, światła rozproszonego i długości fali.
Kolorowe roztwory wzorcowe
Przede wszystkim w petrochemii możemy zaoferować pełną gamę „gotowych do użycia” roztworów do stosowania w charakterze wzorców do kalibracji i/lub kontroli jakości zgodnie z ASTM, Saybolt, Platinum-coblat i Farmakopeą Europejską (Ph. Eur.)
Wzorce kolorowe w zestawach
Te roztwory zostały opracowane i wyprodukowane zgodnie z rozdziałem 2.2.2. „Skala zabarwienia cieczy” Farmakopei Europejskiej.
Często zadawane pytania
Dostępne są różne wzorce w ampułkach dostarczanych w zestawach z pełnym świadectwem analizy do kontroli
takich parametrów, jak
- Kontrola dokładności absorbancji
- Badanie światła rozproszonego
- Badanie dokładności rozdzielania
- Badanie długości fal