Systemy kontroli temperatury
Systemy kontroli temperatury to popularne rozwiązanie w zastosowaniach wymagających chłodzenia lub ogrzewania w takich dziedzinach jak nauki biologiczne czy mikrobiologia, a także w laboratoriach chemicznych.
Oferta firmy VWR obejmuje cyrkulatory chłodzące, chłodziarki i cyrkulatory grzewcze wiodących producentów, m.in. Julabo, Huber, Lauda i Grant, jak również produkty własnej marki – VWR Collection.
Jeśli szukasz cyrkulatora, który spełni Twoje potrzeby, chętnie Ci pomożemy.
Wybierz cyrkulator wg zastosowania
Wybierz cyrkulator wg dostawcy
Zamów wycenę
Pytania, które należy sobie zadać przed zakupem cyrkulatora
- Do jakich zastosowań będzie używany?
- Czy będzie używany w zastosowaniach wewnętrznych, czy zewnętrznych?
- Czy wymagany jest system otwarty, czy zamknięty?
- Jaki zakres temperatur jest wymagany?
- Jaki poziom stabilności temperatury jest wymagany?
- Jaki czas rozgrzewania i schładzania jest wymagany?
- Jaka moc chłodzenia/grzania (w watach) jest wymagana?
- Czy wymagany jest zintegrowany programator umożliwiający określenie czasu i temperatury?
- Jaka pojemność (w litrach) jest wymagana?
- Jaka prędkość przepływu jest wymagana?
- Czy wymagany jest czujnik PT100?
Obliczanie zapotrzebowania na chłodzenie
Ważne jest określenie właściwego zapotrzebowania na chłodzenie w przypadku danego zastosowania. W tym celu należy użyć następującego wzoru:
Konwersja stopni Celsjusza na waty Waty= ΔT° x (4,126) / S
ΔT° = różnica pomiędzy temperaturą wejściową i wyjściową płynu w danym zastosowaniu
S = czas (w sekundach) wymagany do napełnienia pojemnika o objętości 1 l. Przykład: jeśli prędkość przepływu wynosi 10 l/min, wówczas wynik działania 60 s/10 l to 6 s. W takim przypadku S = 6 sekund.
4,126 = stała konwersji odnosząca się do gęstości i ciepła właściwego wody
Aby skorzystać z przewodnika po wszystkich termostatach i cyrkulatorach z naszej oferty, kliknij tutaj.