Chromatografia cieczowa (HPLC i UHPLC) – Analityka
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i ultrasprawna chromatografia cieczowa (UHPLC) należą do najczęściej wykorzystywanych technik w chemii i naukach przyrodniczych.
Sprzęt i produkty Avantor do analitycznej chromatografii cieczowej
Wybór kolumny
Dobór odpowiedniej kolumny HPLC lub GC do stosowanej metody ma kluczowe znaczenie. Wybór właściwego produktu z bogatej oferty może sprawiać problem, jednak z naszą pomocą znajdziesz rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.
Fazy ruchome i modyfikatory faz
Wśród setek rozpuszczalników do HPLC w ofercie Avantor z pewnością znajdziesz idealne produkty do swojego laboratorium. Wybierz preferowane marki i produkty od zaufanego dostawcy.
Fiolki
Bez względu na to, jakich fiolek potrzebujesz, Avantor ma je w ofercie. Asortyment obejmuje dziesiątki fiolek w różnych rozmiarach, kształtach i wykończeniach gwarantujących zgodność chemiczną. Sprawdź, co oferuje Avantor, aby spełniać Twoje potrzeby.
Kapilary, złączki i akcesoria
Zoptymalizuj pracę w swoim laboratorium chromatograficznym, wybierając odpowiednie kapilary, złączki i łączniki. Sprawdź ofertę Avantor.
Przyrządy – (U)HPLC
Znajdź przyrząd do analiz LC idealnie dopasowany do potrzeb. Nasze produkty do (U)HPLC opracowano z myślą o niezawodności i prostej obsłudze.
Specjalne detektory
Zadbaj o optymalny przebieg analiz z szeroką gamą detektorów LC – między innymi ELSD (wyparnych detektorów rozpraszania światła).
Avantor® – eksperci w dziedzinie chromatografii
Szukasz informacji technicznych lub potrzebujesz konsultacji?
Możesz skorzystać z opracowanych przez nas informacji technicznych lub skontaktować się z naszymi ekspertami (telefonicznie bądź mailowo).
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.