Miareczkowanie metodą Karla Fischera
Szereg kompaktowych titratorów wolumetrycznych lub kulometrycznych do metody Karla Fischera i odpowiednich odczynników do oznaczania zawartości wody.
- Titratory wolumetryczne do metody Karla Fischera są przeznaczone do oznaczania średnich do dużych objętości wody (w zakresie miligramowym) i łączą w sobie łatwość i precyzję oznaczania zawartości wody z prostotą obsługi
- Titratory kulometryczne do metody Karla Fischera są przeznaczone do oznaczania małych objętości wody (w zakresie mikrogramowym) i łączą w sobie łatwość i precyzję oznaczania zawartości wody z prostotą obsługi
- Odczynniki do metody Karla Fischera
Odczynniki i titranty Karl Fischer
Bogaty wybór wolumetrycznych i kulometrycznych odczynników Karl Fischer
Standardy Karl Fischer
Bogaty wybór standardów Karl Fischer do miareczkowania wolumetrycznego i kulometrycznego
Titratory wolumetryczne do metody Karla Fischera
Titratory do rutynowego miareczkowania metodą Karla Fischera łączą w sobie łatwość i precyzję oznaczania zawartości wody z prostotą obsługi...