Specjalistyczne narzędzia czyszczące i ściereczki do ergonomicznej i skutecznej sanityzacji
Elementy zabudowy technologicznej, zakrzywione powierzchnie oraz przestrzenie pomiędzy, pod i za urządzeniami wymagają szczególnej uwagi podczas czyszczenia. W takich miejscach idealnie sprawdzą się specjalistyczne narzędzia i ściereczki Micronova. Od szaf bezpieczeństwa biologicznego po liofilizatory, od okrągłych zbiorników po zakrzywione złącza i plastikowe zasłony paskowe i ścianki rozdzielające – w ofercie dostępne są rozwiązania do usuwania zanieczyszczeń nawet w najtrudniejszych warunkach.
MegaSwat™ – mopy w kształcie ostrza
Jednowarstwowe i wyłożone pianką końcówki w kształcie ostrza można łatwo wsunąć za i pod urządzenia. Adaptery i nakładki na mopy: dostępne różne szerokości, długości i materiały.
Ekonomiczny mop i nakładki CurtainCleaner™ do mycia kurtyn
Jednocześnie myją obie strony kurtyn paskowych, umożliwiając wydajniejsze i skuteczniejsze czyszczenie.
Narzędzie i nakładki do czyszczenia izolatorów Isolator Tool™
Ergonomiczne i skuteczne mycie izolatorów, odciągów, zabudów typu RABS i innych niewielkich szafek. Zakres manewrowania 360 stopni. Szeroka gama materiałów do czyszczenia i dezynfekcji.
Mop z podwójną głowicą LyoTool™
Umożliwia jednoczesne czyszczenie górnej i dolnej powierzchni elementów. Regulowane, sprężynowe elementy głowicy zapewniają stały nacisk i równomierne uwalnianie środka czyszczącego.
Rękawice czyszczące PolyMitt™
Wytrzymałe rękawice czyszczące do stosowania na mokro lub na sucho. Dzięki specjalnej konstrukcji zapewniają lepsze pokrycie powierzchni niż zwykła ściereczka.
Narzędzie Tank Tool™ do mycia wnętrza i elementów zewnętrznych zbiorników
Elastyczny adapter umożliwia dobre dopasowanie do powierzchni zbiornika, zapewniając odpowiedni docisk, a tym samym skuteczne czyszczenie. Umożliwia efektywne mycie boków, dna i wnętrza zbiorników oraz butli, a także ich powierzchni zewnętrznych.