Gogle ochronne do użytku w pomieszczeniach czystych
Zarówno gogle przystosowane do sterylizacji w autoklawie, jak i jednorazowe, są odporne na zaparowanie, posiadają hartowane, niezniekształcające obrazu soczewki oraz systemy wentylacji pośredniej. Odpowiednie dla osób noszących okulary. Nie zawierają lateksu. W celu zapewnienia najwyższej jakości każda para sterylnych gogli jednorazowego użytku jest indywidualnie sprawdzana. Odpowiednie jako wyposażenie medyczne, środek ochrony osobistej lub w każdej sytuacji wymagającej użycia gogli ochronnych.
Gogle ochronne
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...