Opakowania do cleanroomów
Oferujemy szeroką gamę produktów do różnorodnych zastosowań w cleanroomach oraz środowiskach kontrolowanych, takich jak: do sterylizacji, o niskim ryzyku zanieczyszczenia cząstkami, odporne na większość substancji chemicznych, uszczelnione lub opakowania antystatyczne. Dostępne są również torby (płaskie), opakowania łatwe do otwierania oraz rękawy. Opakowania przeźroczyste pozwalają na dobrą widoczność produktu oraz mają możliwość wykonania nadruku
Wszystkie typy opakowań dostępne są dla różnych klas czystości; możliwe zestawy dla maszyn i urządzeń wszystkich rozmiarów. Urządzenia uszczelniające dostępne na życzenie.
.png)
Opakowania Tyvek
Wykonane z przeźroczystej folii, mała pozostałość gazu, bardzo niskie skażenie cząstek, wybitne cechy barierowe. Dostępny w kilku klasach do cleanroomów.
Przezroczysty papier do pakowania
Przezroczysta folia z możliwością wykonania nadruku. Sterylizacja parą, formaldehydem lub tlenkiem etylenu.
Opakowania polietylenowe
Ultraczysty, jasny polietylen. Możliwość sterylizacji promieniami gamma, odporność na większość związków chemicznych. Dostępne płaskie worki, rękawy oraz opakowania do maszyn i urządzeń wszystkich rozmiarów.
Antystatyczne opakowania polietylenowe
Zrobione z ultraczystego polietylenu, niekorodującego, odpornego na działanie większości środków chemicznych i łatwo zgrzewalnego.
Nożyki i ostrza
Do łatwego otwierania opakowań oraz innych zastosowań w cleanroomie. Jednorazowe lub wielokrotnego użytku.