Linia środków czyszczących do pomieszczeń czystych NovaClean™
Niejonowe środki czyszczące usuwają cząsteczki i pozostałości powszechnie występujące w pomieszczeniach czystych i laboratoriach o znaczeniu krytycznym. Dzięki niskiej zawartości soli i metali (w zakresie ppb) idealnie nadają się do zastosowań w branży półprzewodników, elektronice, produkcji wyrobów medycznych i farmaceutyków.
Środek do czyszczenia sprzętu laboratoryjnego i szkła w pomieszczeniach czystych NovaClean™
Niezawierający rozpuszczalników środek czyszczący przeznaczony do stosowania bezpośrednio na powierzchnie robocze w pomieszczeniach czystych, m.in. wykonane ze szkła i stali nierdzewnej, a także epoksydowe, akrylowe i lakierowane. Łatwo się spłukuje i ulega biodegradacji.
Środek czyszczący do pomieszczeń czystych NovaHol™
Środek NovaHol™ ma tę samą recepturę jak oryginalny detergent NovaClean™, ale zawiera alkohol izopropylowy, który skraca czas wysychania. Oznaczenie NSF, kategoria A1 (środki czystości ogólnego przeznaczenia).