Systemy do czyszczenia pomieszczeń sterylnych
Ilustracja przedstawiająca „okrąg Sinnera”:
Czynnik chemiczny
Najpierw proces czyszczenia jest inicjowany za pomocą substancji czynnych w detergencie. Zapewniają one neutralizację sił wiążących cząstki zanieczyszczeń, aby zarówno luźne, jak i związane zanieczyszczenia, mogły zostać usunięte. W tym wypadku woda służy jako substancja nośna do przenoszenia zanieczyszczeń.
Czas
Czynnik ten stanowi okres między zastosowaniem detergentu lub kąpieli czyszczącej a wchłonięciem kąpieli zanieczyszczonej. W pomieszczeniach czystych czynnik czasu może zostać prawie pominięty, ponieważ z jednej strony można w nich oczekiwać znacznie mniejszego nagromadzenia zanieczyszczeń niż na powierzchniach podłóg przemysłowych: z drugiej strony, w odniesieniu do stanu powierzchni, często stosowaną metodą czyszczenia w pomieszczeniach czystych jest wycieranie na mokro.
Temperatura
Niektóre rodzaje zanieczyszczeń mogą być skuteczniej rozpuszczone w wodzie ciepłej niż w zimnej.
Czynnik mechaniczny
Dzięki zastosowaniu optymalnego działania mechanicznego, możliwe jest skrócenie czasu rozpoczęcia procesu czyszczenia, a zatem jego przyspieszenie. Czynnik ten może być pominięty w przypadku „niskiego” zanieczyszczenia. W procesie wycierania stosowane jest tylko działanie mechaniczne przy użyciu pracy ręcznej, aby jak najbardziej zmniejszyć wytwarzanie cząstek lub turbulencji.
Wiadra ze stali nierdzewnej - systemy
Pojedyncze i podwójne wiadra jeżdżące ze stali nierdzewnej. Autoklawowalne akcesoria. Dostępne mopy oraz uchwyty.
Systemy wiader – Plastik
Zestawy z pojedynczym lub podwójnym wiadrem wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku (polipropylenu).
Systemy mopów
Takie jak przyrządy do izolacji, obicia do mopów, składany uchwyt, środki czyszczące do zasłon.
Kosze
Modele wykonane ze stali nierdzewnej, otwierane ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego.