Obuwie do pomieszczeń czystych
Obuwie noszone jest codziennie przez wiele godzin, dlatego musi być bezpieczne (dla ludzi i procesów) oraz wygodne.
Istnieją różnice między obuwiem bezpiecznym, ochronnym i roboczym. Poszczególne typy obuwia są zaprojektowane zgodnie z następującymi normami europejskimi EN:
EN 61340-5-1: Ochrona komponentów wrażliwych na elektryczność statyczną/ wymagania ogólne
EN 4843-100: Wymagania badania odporności na poślizg
EN ISO 20344: Wymagania i metody badania
EN ISO 20345: Specyfikacja obuwia bezpiecznego
EN ISO 20346: Specyfikacja obuwia ochronnego
EN ISO 20347: Specyfikacja obuwia zawodowego.
Z obuwia wodoodpornego należy korzystać za każdym razem, kiedy obecne są duże ilości substancji płynnych. Należy nosić chodaki z podeszwą poliuretanową lub buty z mikrofibry, które mogą być czyszczone i dezynfekowane. Gdy istotne jest ograniczenie lub wyeliminowanie ładunku elektrostatycznego, niezbędne jest obuwie antystatyczne lub z możliwością usuwania ładunków elektrostatycznych .
Obuwie
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...