Specjalistyczne szczotki do sprzętu laboratoryjnego i technologicznego
Szczotki są niezbędne do czyszczenia elementów o niewielkiej średnicy, urządzeń technologicznych oraz zbiorników (mobilnych i magazynowych). Szczotki Micronova spełniają rygorystyczne wymogi laboratoryjne i produkcyjne. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów o różnych kształtach i rozmiarach, z elastycznymi rdzeniami ze stali nierdzewnej lub polipropylenu, o średnicy od 1/4 cala do 5 cali.
Szczotka do czyszczenia butelek
Oznaczone kolorami szczotki ze sztywnym, poliestrowym włosiem i uchwytem z polipropylenu, przeznaczone do czyszczenia urządzeń technologicznych i części. Materiał bazowy – żywica bez zawartości BPA. Materiały zatwierdzone przez FDA.
Szczotka cylindryczna
Lekka, ale wytrzymała szczotka w kształcie kopuły, z włosiem poliestrowym. Można ją montować na uchwytach z gwintem, wydłużając zasięg. Materiał bazowy – żywica bez zawartości BPA. Materiały zatwierdzone przez FDA.
Szczotka podłużna
Szczotka o wydłużonym kształcie, lekka i wytrzymała. Pasuje do uchwytów z gwintem. Włosie poliestrowe. Materiał bazowy – żywica bez zawartości BPA. Materiały zatwierdzone przez FDA.
Szczotka do czyszczenia zaworów
Szczotka o dużej średnicy, z trwałym włosiem poliestrowym i uchwytem z polipropylenu. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu misek i niewielkich zbiorników. Materiał bazowy – żywica bez zawartości BPA. Materiały zatwierdzone przez FDA.
Szczotka zakrzywiona FlexBrush™
Szczotka o zakrzywionym kształcie, z rdzeniem ze stali nierdzewnej i nylonowym włosem. Elastyczny rdzeń umożliwia wykorzystywanie szczotki w niestandardowych zastosowaniach, m.in. przy czyszczeniu rur podwieszanych i wnętrza urządzeń. Pasuje do uchwytów z gwintem.
Szczotka plastikowa do czyszczenia rur
Szczotki do czyszczenia rur, wykonane w 100% z polipropylenu. Idealne do czyszczenia precyzyjnie polerowanych elementów ze stali nierdzewnej i rur – bez żadnych zarysowań. Elastyczny rdzeń, który umożliwia docieranie do fragmentów rur i kształtek ustawionych pod kątem.
Szczotki druciane ze stali nierdzewnej
Wytrzymałe szczotki druciane ze stali nierdzewnej z nylonowym włosiem. Dostępne w średnicach od 1/4 do 2 cali i długościach od 12 do 72 cali.
Szczotka do czyszczenia odpływów
Sztywne, czarne włosie, wymienna główka i gwintowany uchwyt z tworzywa sztucznego specjalnie zaprojektowany do czyszczenia odpływów podłogowych.