Mopy sznurkowe do mycia podłóg
Mopy sznurkowe o wysokiej chłonności i skuteczności czyszczenia, dostępne w wersjach z poliestru, mikrofibry, policelulozy i innych niestrzępiących się materiałów.
Mop sznurkowy z mikrofibry NovaSorb™ PolyCellulose™
Mop o bardzo chłonnej końcówce, który łączy skuteczność czyszczącą mikrofibry z łatwą obsługą mopa sznurkowego z pętelkami na końcach. Tkane pasma z włókien poliestrowych i nylonowych są odpowiednie do zbierania zarówno płynów, jak i drobnych cząstek. Odznaczają się niskim stopniem strzępienia, który przydaje się w pomieszczeniach kontrolowanych.
Mop sznurkowy NovaSorb™ PolyCellulose™
Ekonomiczny, lekki mop z bardzo chłonną końcówką sznurkową o płaskim splocie. Idealny do jednorazowego użytku. Wykonany z mieszaniny poliestru/celulozy o lepszej charakterystyce funkcjonalnej niż bawełna i sztuczny jedwab (rayon).
Mop NovaKnit™ z końcówką sznurkową w postaci poliestrowych rurek
Chłonny mop sznurkowy o końcówce w kształcie rurek, odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji w środowiskach kontrolowanych i krytycznych. Mocna konstrukcja i pętelki na końcach chronią przed strzępieniem, nawet po wielokrotnym praniu.
Mop sznurkowy PharmaPly™ z poliestru/celulozy o skręconych włóknach
Lekki mop sznurkowy o skręconych włóknach, idealny do szybkiego i skutecznego mycia dużych powierzchni przy zachowaniu wysokiego stopnia chłonności. Mop jest wykonany z mieszanki poliestru i celulozy. Stanowi ekonomiczną opcję do zastosowań w środowiskach kontrolowanych.