Worki ułatwiające ochronę przed zanieczyszczeniami
Worki i wkłady Micronova służą do różnych zastosowań w ochronie przed zanieczyszczeniami w pomieszczeniach czystych i aseptycznych. Dostępne w wersji sterylnej. Służą do przechowywania surowców, odkażania, utylizacji i segregacji materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne.
Produkty BucketLiner™
Nieprzepuszczalne worki o właściwościach barierowych, wykonane z laminatu LDPE/nylon, idealne do wykładania wiader, w których znajdują się płynne roztwory, lub pojemników przeznaczonych do transportu elementów produktów albo surowców. Sprawdzają się w przechowywaniu cieczy i przewożeniu materiałów.
Worki do pomieszczeń czystych BinLiner™
Wykonane z LDPE worki idealne do różnych zastosowań – od gromadzenia i utylizacji odpadów po transport elementów lub surowców w pomieszczeniach czystych i środowiskach aseptycznych. Dostępne w wersji sterylizowanej promieniowaniem gamma lub niesterylizowanej, w różnych grubościach i pojemnościach.
Worki BioHazard i Hazard BinLiner™
Wykonane z LDPE worki idealne do różnych zastosowań – od gromadzenia i utylizacji odpadów po transport elementów lub surowców w pomieszczeniach czystych i środowiskach aseptycznych. Dostępne w wersji sterylizowanej promieniowaniem gamma lub niesterylizowanej, w różnych grubościach i pojemnościach.
Stojaki ze stali nierdzewnej BinLiner™
Idealne uzupełnienie worków BinLinerTM, wyposażone w łatwe do czyszczenia narożniki plastikowe i wsporniki ze stali nierdzewnej, które nie dotykają podłogi. Idealne do usuwania materiałów w pomieszczeniach czystych, gromadzenia odzieży i przechowywania surowców albo produktów. Dostępne w wielu rozmiarach.