Meble do pomieszczeń czystych
Przestrzeń w pomieszczeniach typu cleanroom jest na wagę złota. W rezultacie nie istnieją standardowe rozwiązania ani rozmiary.
Meble ze stali nierdzewnej do cleanroomów, które przewodzą prąd elektryczny, zbudowane są z pionowych podpór z wytrzymałymi frontami oraz perforowanych, poziomych blatów, które zmniejszają zakłócenia przepływu z komory laminarnej. Przenoszenie oraz czyszczenie mebli jest również ułatwione. The holes in the tops have a diameter of 8-10mm and are chamfered on both sides. Otwory na blatach mają średnicę 8-10 mm
Krzesła i taborety
Wysokiej jakości krzesła do pomieszczeń czystych, opracowane pod kątem technicznych i ergonomicznym z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie. Minimalna emisja cząstek i niezawodna eliminacja ładunków elektrostatycznych.
Stoły
Blat perforowany lub nieperforowany dla optymalnego przepływu powietrza, ze stali nierdzewnej. Dostępne: stal chromowana, tworzywo sztuczne lub płyty wiórowe z powłoką z żywicy melaminowej.
Półki
Półki do pomieszczenia czystego różnej wysokości wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowanej.
Szafy
Szafy do cleanroomów wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej lub polerowanej elektrolitycznie w wielu wariantach.
Wózki transportowe
Wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne różne rozmiary oraz wzory z 2 lub 3 półkami.
.png)
Wieszaki do przebieralni
Wykonane ze stali nierdzewnej. Dostępne również modele z półką nad szyną wieszaka na czepki, maski itd. a także z półkami na buty.
Ławki sit-over
Funkcjonalne bariery do kontroli wejść i wyjść pracowników cleanroomów lub środowisk kontrolowanych. Powierzchnia do siedzenia kompatybilna z wymogami dotyczącymi cleanroomów, opcjonalnie wykonana z polietylenu lub polipropylenu.
Systemy dozujące
Systemy dozujące do przechowywania oraz łatwego pobierania materiałów jednokrotnego użytku, ścereczek, rękawiczek.