Oczyszczanie i dezynfekcja skóry i rękawic ochronnych
Produkty do higieny rąk Micronova pełnią ważną rolę w utrzymywaniu czystości i bezpieczeństwa pracowników i produktów oraz ochrony przed zanieczyszczeniami, bakteriami i wirusami. Asortyment obejmuje chusteczki czyszczące, mydła do mycia rąk i środki dezynfekujące do rękawiczek ochronnych dopasowane do dozowników bezdotykowych VWR.
Środek do szybkiego odkażania rąk i rękawic NovaClenz™
Wyjątkowo skuteczny, szybko działający preparat do dezynfekcji rąk, idealny do stosowania pod rękawicami ochronnymi. Zawiera co najmniej 65% etanolu, który zapobiega przenoszeniu wirusów. Preparat nie wymaga zlewu, wody ani ręczników. Skutecznie eliminuje bakterie (z rodzaju Pseudomonas, Salmonella i Staphylococcus) i ogranicza występowanie zakażeń szpitalnych.