Taśmy do pomieszczeń czystych – do każdego zastosowania
Oferta taśm barierowych i wrażliwych na nacisk Micronova do pomieszczeń czystych obejmuje taśmy o niskim poziomie pozostałości i niskim współczynniku odgazowania, przeznaczonych do produkcji, znakowania, uszczelniania i wielu innych zastosowań. Taśmy są nawinięte na rdzeń plastikowy, aby zapobiegać emisji cząstek w środowisku kontrolowanym. Mogą być sterylizowane promieniowaniem gamma do zastosowań w środowiskach aseptycznych.
Taśma winylowa do pomieszczeń czystych
Wykonana ze specjalnie opracowanego materiału ograniczającego ilość cząstek stałych i zanieczyszczeń biologicznych w pomieszczeniach i środowiskach czystych. Idealna do dzielenia na partie, kodowania kolorami, pakowania itp. Matowe wykończenie umożliwia znakowanie przy użyciu markera do pomieszczeń czystych. Można ją usuwać bez pozostałości z większości powierzchni.
Sterylizowana promieniowaniem taśma M-Zone CuffStrip™
Wstępnie przycięte, 18-calowe, dopasowujące się do powierzchni paski taśmy z LDPE zapewniają skuteczne uszczelnienie miejsca łączenia rękawic z odzieżą w środowiskach krytycznych. Umożliwiają szybkie oderwanie bez uszkodzenia odzieży i rękawic. Klej akrylowy o niskiej przyczepności pozwala na łatwe usuwanie z odzieży. Taśma sterylizowana promieniowaniem gamma.
Perforowana taśma uszczelniająca MicroSeal™ do mankietów i płytek
Elastyczna taśma z perforowaniem w odstępach 7,6 cm. Umożliwia łatwe odrywanie odpowiednich długości, aby przymocować rękawicę do odzieży lub uszczelnić płytki. Taśma z materiały o niskiej gęstości i niskim wskaźniku odgazowania. Dostępna w wersji sterylizowanej promieniowaniem gamma, przeznaczonej do pomieszczeń aseptycznych. Odpowiednia do zastosowań w produkcji farmaceutycznej.
Bezołowiowa taśma wskaźnikowa do autoklawów
Sprawdzona metoda potwierdzania pomyślnego zakończenia cyklu sterylizacji w autoklawach grawitacyjnych oraz próżniowych. Wykonana z bezołowiowego, nasyconego papieru krepowego, z syntetycznym klejem na bazie poliizoprenu. Zielone linie wskaźnikowe zmieniają kolor na czarny po zakończeniu sterylizacji Certyfikaty: zgodność z unijną dyrektywą RoHS.
Taśma polietylenowa do pomieszczeń czystych
Taśma wykonana z polietylenu o niskiej gęstości. Wyróżnia się niską zawartością halogenów i wymywalnych chlorków. Opracowana specjalnie pod kątem niskiego współczynnika odgazowania. Taśma wrażliwa na nacisk. Odznacza się wysoką odpornością na chemikalia i łatwo dopasowuje się do różnych powierzchni.
Sterylizowana promieniowaniem taśma winylowa do pomieszczeń czystych
Wykonana ze specjalnie opracowanego materiału ograniczającego ilość cząstek stałych i zanieczyszczeń biologicznych w pomieszczeniach i środowiskach czystych. Sterylizowana promieniowaniem gamma do środowisk aseptycznych, odpowiednia do pisania i znakowania. Matowe wykończenie umożliwia znakowanie przy użyciu markera do pomieszczeń czystych. Można ją usuwać bez pozostałości z większości powierzchni.
Taśma poliimidowa do pomieszczeń czystych, odporna na skrajne temperatury
Wykonana z folii poliimidowej odpornej na skrajne warunki temperaturowe. Idealna do zastosowań, w których występują wysokie i niskie temperatury: od -70°C do 260°C. Idealna do zgrzewania, masek lutowniczych do płytek drukowanych, ognioodpornej izolacji elektrycznej, laminowania, przechowywania w niskich temperaturach i liofilizacji.
Taśma antystatyczna NovaStat™
Zaprojektowana do zaklejania i pakowania w pomieszczeniach wrażliwych na ESD. Wykonana z materiałów o właściwościach niehigroskopijnych: podkładu celofanowego i kleju na bazie kauczuku.
Siatkowa taśma przewodząca CGT™
Wytrzymała taśma antystatyczna z siatką przewodzącą osadzoną między dwiema warstwami antystatycznymi, przeznaczona do urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Chroni wrażliwe urządzenia, które mogłyby ulec uszkodzeniu na skutek stosowania zwykłej taśmy izolacyjnej.