Długopisy i markery ułatwiające rzetelne prowadzenie dokumentacji
Dobre praktyki w zakresie prowadzenia dokumentacji są niezbędne w środowiskach kontrolowanych. Od długopisów z tuszem niskosodowym przeznaczonych do wykonywania zapisów na papierze elektronicznym/półprzewodnikowym aż po sterylizowane promieniowaniem markery do znakowania plastiku, szkła i papieru w strefach aseptycznych i RABS – szeroki asortyment akcesoriów do pisania Micronova w różnych opakowaniach spełnia większość wymagań laboratoryjnych i produkcyjnych. Wszystkie długopisy i markery są dostępne w wersji napromieniowanej promieniami gamma, przeznaczonej do pomieszczeń aseptycznych.
Długopisy z nasadką przeznaczone do pomieszczeń czystych
Długopisy do pomieszczeń czystych, z nieusuwalnym tuszem niskosodowym i specjalnym cylindrem z polietylenu o dużej gęstości, ograniczającym wytwarzanie cząstek. Z tuszem w kolorze czarnym, niebieskim lub czerwonym. Cylindry odporne na IPA, wybielacze i chusteczki z fenolem.
Długopisy automatyczne do pomieszczeń czystych
Długopisy automatyczne z nieusuwalnym tuszem niskosodowym i cylindrem z polipropylenu o dużej gęstości. Wyposażone w prosty w obsłudze mechanizm z wysuwaną końcówką. Przeznaczone do prowadzenia dokumentacji i znakowania elementów w pomieszczeniach czystych. Odporne na IPA, wybielacze i środki dezynfekujące. Z tuszem w kolorze czarnym lub niebieskim.
Marker LabMarkers™ odporny na IPA
Marker permanentny o cienkiej końcówce, z tuszem odpornym na działanie alkoholu izopropylowego. Nie rozmazuje się na szkle, metalu ani porcelanie. Zmywalny przy pomocy mydła. Skuteczny nawet na zimnych i wilgotnych powierzchniach. Doskonale sprawdza się m.in. na woreczkach foliowych i jednorazowych artykułach laboratoryjnych.
Sterylizowane promieniowaniem markery Sharpie® o cienkiej końcówce
Oryginalne markery permanentne standardowo używane w branży, odpowiednie do pomieszczeń aseptycznych klasy ISO 5 i innych czystych obszarów produkcyjnych. Tusz na bazie alkoholu jest odporny na blaknięcie i działanie wody. Skuteczne nawet na zimnych i wilgotnych powierzchniach, m.in. na woreczkach foliowych i jednorazowych artykułach laboratoryjnych. Dostępne w wersji z końcówką chronioną nasadką oraz chowanej automatycznie, w kolorze czerwonym, niebieskim lub czarnym.
Sterylizowany promieniowaniem marker o ultracienkiej końcówce, odporny na rozmazywanie
Marker permanentny o najcieńszej linii (0,3 mm), z długą końcówką i szybkoschnącym tuszem. Idealny do znakowania próbek i szkiełek laboratoryjnych, a także do zapisów na niewielkich powierzchniach. Tusz szybko wysycha i jest odporny na rozmazywanie. Marker sprawdza się na powierzchniach szklanych, plastikowych i papierowych.