Chusteczki i wymazówki do pomieszczeń typu cleanroom
Chusteczki do clenroomu należą do najważniejszych materiałów używanych w środowiskach kontrolowanych. Są ważnym elementem używanym do usuwania zanieczyszczeń, które nie są widoczne gołym okiem. Pozwalają na utrzymanie higienicznego miejsca pracy.
Aby upewnić się, że czyszczenie jest skuteczne, chusteczki do cleanroomu powinny mieć zdolność absorpcji jak największej ilości zanieczyszczeń w możliwie najkrótszym czasie. Nie powinny również przenosić zanieczyszczeń w formie cząstek, włókien, jonów oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
W związku z tym, że wymagania dot. konkretnych cleanroomów różnią się znacznie, wybrane ściereczki muszą zostać idealnie dopasowane do zastosowania. Różne materiały oraz struktury chusteczek mają znaczący wpływ na ich funkcjonalność.
Chusteczki
Nasze chusteczki do cleanroomów dostępne są w wielu wariantach oraz rozmiarach, aby spełnić Państwa indywidualne wymagania (zwilożone, sterylne, niesterylne, nietkane).
Dozownik chusteczek
Dozownik wykonany z pleksiglasu do przechowywania ściereczek w pomieszczeniach czystych, nadający się do umieszczenia na stole.
Akcesoria specjalne
Oferujemy szereg narzędzi, aby dopasować się do Państwa wymagań w sferze środków czyszczących.
Gąbki
Do usuwania trwałych i lepkich zanieczyszczeń.
Waciki
Waciki do dezynfekcji dostępne są w szerokiej gamie uchwytów i końcówek, także w wersji z możliwością usuwania ładunków elektrostatycznych.