Skuteczne czyszczenie dzięki specjalnym wiadrom, wózkom i wyciskarkom do mopów
Elementy o znaczeniu krytycznym wymagają mycia przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Micronova ma w ofercie wózki, a także duży wybór wiader o różnych konfiguracjach i wyciskarek do mopów, które umożliwiają sprawną aplikację środków czyszczących i dezynfekcyjnych oraz różne opcje spłukiwania.
Systemy myjące z kilkoma wiadrami BucketBinder™
System BucketBinder™ to ekonomiczny, ergonomiczny i prosty system myjący z kilkoma wiadrami, który eliminuje konieczność używania nieporęcznych wózków i stelaży. System jest prosty w demontażu, ułatwiając czyszczenie i przechowywanie w małych i większych środowiskach kontrolowanych oraz kluczowych pomieszczeniach sterylnych.
Wiadra Slim T™
Wiadra prostokątne o szerokości wewnętrznej 19 cali, z kółkami lub bez, przeznaczone do użytku z różnymi mopami z płaską głowicą i mopami sznurkowymi w środowiskach kontrolowanych. Wiadra mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wózek z dwoma wiadrami Slim T™
Niskoprofilowy stelaż z elektropolerowanej stali nierdzewnej, który zabezpiecza wiadra do mycia (w zestawie), ułatwiając ich przewożenie i usprawniając manewrowanie. Dostępne są wiadra ze stali nierdzewnej lub polipropylenu.
Systemy wózków ze stali nierdzewnej SlimLine™
Solidny wózek z ramą ze stali elektropolerowanej, opcjonalnym drążkiem do wyciskania i 3 uchwytami ułatwiającymi przechowywanie i wymianę trzonków oraz dodatkowych głowic do mopów. Dostępne w wersji z 2 lub 3 wiadrami.
Wyciskarka do mopów z płaską głowicą MegaWringer™
Dzięki wyjątkowej, ergonomicznej konstrukcji uchwyt mopa wywiera nacisk w dół, umożliwiając efektywne wyżymanie mopów z płaską głowicą przy minimalnym wysiłku. Konsekwentnie skuteczne wyciskanie mopów z płaską głowicą i ochrona operatora przed bólem nadgarstków i pleców.