Nitrylowe rękawiczki z serii VWR Collection do użytku w pomieszczeniach czystych
NOWOŚĆ!
Zastąp dotychczas używane w pomieszczeniach czystych rękawiczki lateksowe zupełnie nowymi rękawiczkami nitrylowymi z serii VWR Collection.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i duża odporność na przenikanie wielu różnych rozpuszczalników, kwasów i zasad
- Podwójnie pakowane w szczelne worki polietylenowe do pomieszczeń czystych (100 sztuk/pokrowiec; 10 pokrowców w worku/kartonie). Pakowane oddzielnie sterylne rękawiczki (50 par w pokrowcu, 4 pokrowce w worku/kartonie)
- Pomiar substancji ekstrahowalnych zgodnie z normą IEST-RP-CC005.3
- Wersja sterylna: poziom endotoksyn <20 EU/rękawiczka
- Zgodność z dyrektywą dotyczącą środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG) i normą EN 374
- Nie zawierają naturalnej gumy lateksowej