Materiały eksploatacyjne ułatwiające kontrolę poziomu endotoksyn
Rozwiązania z portfolio VWR umożliwiające ograniczenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i kontrolowanie poziomu endotoksyn w procesie produkcyjnym
- Sterylne środki dezynfekujące na bazie alkoholu i innych substancji aktywnych (niektóre produkty mogą być niedostępne w niektórych krajach, szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym dziale obsługi klienta firmy VWR)
- Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, suche chusteczki nietkane, ekonomiczne, dostarczane w podwójnym opakowaniu w pakietach po 25 sztuk, poziom endotoksyn na jedną chusteczkę nie przekracza 20 EU
- Polynit Heatseal Sterile LE, suche chusteczki poliestrowe ze zgrzewanymi brzegami, złożone na pół, dostarczane w potrójnym opakowaniu w pakietach po 10 sztuk, poziom endotoksyn na jedną chusteczkę nie przekracza 1 EU
- PROSAT® Sterile PS-911 LE, polipropylenowe chusteczki nasączone roztworem zawierającym alkohol izopropylowy klasy farmaceutycznej i wodę dejonizowaną w stosunku 7:3, dostarczane w podwójnej torebce z możliwością wielokrotnego zamykania w pakietach po 30 sztuk, poziom endotoksyn na jedną chusteczkę nie przekracza 20 EU
- PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, chusteczki poliestrowe ze zgrzewanymi brzegami, nasączone roztworem zawierającym alkohol izopropylowy klasy farmaceutycznej i wodę do wstrzykiwań (USP) w stosunku 7:3, dostarczane w potrójnej torebce z możliwością wielokrotnego zamykania w pakietach po 10 sztuk, poziom endotoksyn na jedną chusteczkę nie przekracza 1 EU
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Materiał | Suche/nasączone | Opak. jedn. | Opak. | Nr kat. | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chusteczki Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 23 × 23 cm, <20 EU/chusteczka | Mieszanka nietkanego poliestru i lyocellu | Suche | Podwójne opakowanie, 40 torebek po 25 chusteczek | 1000 | 115-1863E | |||
Chusteczki Amplitude™ Kappa™ Sterile LE; 30 × 30 cm, <20 EU/chusteczka | Mieszanka nietkanego poliestru i lyocellu | Suche | Podwójne opakowanie, 40 torebek po 25 chusteczek | 1000 | 115-1864E | |||
Chusteczki Polynit Heatseal Sterile LE; 23 × 23 cm, <1 EU/chusteczka | Tkany poliester ze zgrzewanymi brzegami | Suche | Potrójne opakowanie, 50 torebek po 10 chusteczek | 500 | 115-2438E | |||
Chusteczki PROSAT® Sterile PS-911 LE; 23 × 28 cm, <20 EU/chusteczka | Nietkany polipropylen | Roztwór zawierający alkohol izopropylowy klasy farmaceutycznej i wodę dejonizowaną w stosunku 7:3 | Podwójne opakowanie, 36 torebek po 30 chusteczek | 1080 | 115-2439E | |||
Chusteczki PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE; 23 × 23 cm, <1 EU/chusteczka | Tkany poliester ze zgrzewanymi brzegami | Roztwór zawierający alkohol izopropylowy klasy farmaceutycznej i wodę do wstrzykiwań w stosunku 7:3 | Potrójne opakowanie, 55 torebek po 10 chusteczek | 550 | 115-1424E | |||
Chusteczki PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE; 30 × 30 cm, <1 EU/chusteczka | Tkany poliester ze zgrzewanymi brzegami | Roztwór zawierający alkohol izopropylowy klasy farmaceutycznej i wodę do wstrzykiwań w stosunku 7:3 | Potrójne opakowanie, 30 torebek po 10 chusteczek | 300 | 115-2440E |