Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach czystych dozownik wraz z szafką na odpady
Ten wolnostojący dozownik wraz z szafką na odpady to doskonałe połączenie, które świetnie sprawdzi się w każdej istniejącej lub nowej przebieralni w pomieszczeniu czystym.
- Nowoczesna, estetyczna i przyjemna dla oka konstrukcja
- Nadaje się do użytku we wszystkich gałęziach przemysłu czystego
- Budowa modułowa i łatwy montaż
- Tworzywo podstawowe: stal nierdzewna 304L z polerowanym elektrolitycznie wykończeniem
- Bez konieczności mocowania do ściany
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | szer. × gł. × wys. (mm) | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Zasobnik z 4 komorami | 800 × 205 × 600 | 134-0504E | |||
Szafka na odpady | 800 × 430 × 900 | 134-0486E | |||
Rama łącząca podajnik z szafką na odpady | - | 134-0487E |