Nagroda za innowacje - wentylowany system hełmu z kapturem ochronnym do cleanroomu ViVi-CR
Uznany w branży, sterylny, wentylowany hełm z kapturem ochronnym ViVi-CR przeznaczony do aseptycznych pomieszczeń czystych
Operatorzy w aseptycznych pomieszczeniach czystych (klasy A/B) mają obowiązek noszenia specjalnych kapturów ochronnych, masek i gogli. Często jednak takie wyposażenie nie jest zbyt wygodne i nie zapewnia komfortu termicznego, a gogle ulegają zaparowaniu. Aby opracować bardziej praktyczne rozwiązanie, Dyrektor ds. Oferty Produktowej do Pomieszczeń Czystych VWR nawiązał współpracę z firmą THI jako potencjalnym partnerem przy projektowaniu nowych produktów.
THI jest doświadczonym austriackim producentem hełmów chirurgicznych o szerokiej gamie przydatnych funkcji. VWR i THI wspólnie opracowały nowy, wentylowany hełm wzorowany na pierwotnym hełmie chirurgicznym, ale zaprojektowany specjalnie dla pracowników pomieszczeń czystych klasy A/B zgodnie z europejskimi zasadami GMP.
Firma THI z powodzeniem uwzględniła wymogi branżowe w zakresie komfortu, oddychalności, skuteczności filtracji, uwalniania cząstek, poziomu hałasu i widzenia panoramicznego. Nowy hełm ViVi-CR jest jedynym takim rozwiązaniem na rynku.
- Tworzy fizyczną barierę między użytkownikiem a otoczeniem, ograniczając przenoszenie cząstek, a jednocześnie zapewniając operatorowi korzystającemu z aktywnej wymiany powietrza komfortowy klimat wewnątrz kaptura ochronnego.
- ViVi-CR chroni całą głowę i twarz – w przeciwieństwie do masek twarzowych, które nie zabezpieczają przed niekontrolowanym upływem powietrza, oraz gogli, które nie zakrywają całej skóry twarzy. Wysokie prędkości przepływu powietrza w ViVi-CR eliminują problemy z zaparowaniem, a niski poziom hałasu podczas pracy umożliwia komunikację ze współpracownikami.
- Dzięki sterowanej gestami regulacji prędkości wentylatora użytkownicy nie muszą odrywać się od pracy. Aby zmienić prędkość wentylatorów wewnętrznych, wystarczy po prostu kiwnąć głową. Alternatywnie w trybie automatycznym technologia wykrywania ruchu identyfikuje stopień aktywności fizycznej i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora.
- Od czasu premiery w 2019 r. hełm ViVi-CR zdobył już nagrodę „Innovation Award” podczas kongresu ContaminExpo 2019 w Paryżu oraz nagrodę „Highly Commended” na targach Cleanroom Technology w Wielkiej Brytanii.
ViVi-CR – nowy, sterylny, wentylowany hełm z kapturem ochronnym do aseptycznych pomieszczeń czystych klasy A/B, dostępny wyłącznie w VWR.
Zobacz przyszłość produkcji w pomieszczeniach aseptycznych klasy A/B
Chroń siebie i produkty dzięki doskonałemu połączeniu kaptura ochronnego ViVi-CR i odzieży DuPont z materiału Tyvek® IsoClean®.
Film z instrukcją zakładania odzieży ochronnej
Zgodne z GMP procedury zakładania i zdejmowania odzieży z materiału Tyvek® IsoClean® i kaptura ochronnego ViVi_CR