Wykonane z rewolucyjnego materiału EPDM rękawice do komór izolacyjnych AlphaTec® firmy Ansell
Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach z zakresu nauk medycznych rękawice do komór izolacyjnych AlphaTec® EPDM i EPDM+ zapewniają większy poziom ochrony i dłuższe użytkowanie, zmniejszając częstotliwość wymiany rękawic
Rękawice do komór izolacyjnych AlphaTec® EPDM i EPDM+ firmy Ansell to wytrzymałość i wysoki poziom ochrony, a przy tym wygoda, wrażliwość dotykowa i brak ograniczeń w zakresie poruszania ręką. Jedyny w swoim rodzaju biały EPDM+ i dwuwarstwowa konstrukcja ułatwiająca wykrywanie pęknięć opracowana specjalnie dla zastosowań z zakresu nauk biologicznych, w których wzrokowa identyfikacja pęknięć i zanieczyszczeń ma znaczenie kluczowe.
- Znakomita jakość na stałym poziomie; dostępne w dwóch kolorach: czarny EPDM i biały EPDM+
- Potwierdzona zgodność z wytycznymi FDA dotyczącymi kontaktu z żywnością (FDA CFR21)
- Odpowiednie do użytku z szeroką gamą chemoterapeutyków
- Rękawice można poddawać wielokrotnej sterylizacji, co redukuje konieczność ich wymiany
- Wygoda, wysoki poziom wrażliwości dotykowej i brak ograniczeń w zakresie poruszania ręką
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Rozmiar | Kolor | Długość | Grubość | Ø | Nr kat. | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga średnia | ||||||||
9,5 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Waga duża | ||||||||
9,5 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Kolor czarny | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, z wyściółką | ||||||||
9,5 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Biały | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |