Narzędzie do czyszczenia izolatorów: oprzyrządowanie mopa, wymienna głowica i uchwyt
NOWOŚĆ!
Zaprojektowane specjalnie do pracy z izolatorami i innymi trudno dostępnymi miejscami o niewielkich rozmiarach
- Łatwe przy manewrowaniu i lekkie uchwyty umożliwiają pracę jedną ręką
- Obrotowa głowica o niskim profilu umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc
- Wyściełana głowica, zaprojektowana w sposób umożliwiający szybką zmianę nakładek w czasie pracy, pozwala na jednorodne zmywanie różnych powierzchni bez utraty wydajności czyszczenia
- Zaokrąglone brzegi czyszczą rogi izolatora i chronią przed zarysowaniem czy uszkodzeniem powierzchni
- Dostępne z różnymi rodzajami uchwytów i nakładek na mopa, w wersji sterylnej i niesterylnej
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena promocyjna | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
Narzędzie do czyszczenia izolatorów AlphaMop™ | 1 mop/pokrowiec; 2 uchwyty (18" i 24"); 1 poliestrowa podkładka piankowa i 6 poliestrowych nakładek na mopa |
129-0273E | |||
Zamienne sterylne nakładki i podkładki poliestrowe Mini AlphaMop™ | 125 nakładek i 25 podkładek/pokrowiec |
141-1046E | |||
Wykonane z materiału microdenier nakładki i poliestrowe podkładki do sterylnego narzędzia do czyszczenia izolatorów | 5 nakładek i 1 podkładka/worek; 25 worków/pokrowiec |
141-1047E | |||
Zamienne poliestrowe podkładki piankowe Mini Alpha Mop | 10/opak. (10) 1 * 100 sztuk | 129-0275E | |||
Zamienne nakładki na mopa AlphaWipe® (ISO klasy 4–8) | 150 nakładek na mopa/pokrowiec; 25 nakładek/worek wewn.; 6 worków wewn./pokrowiec | 129-0276E | |||
Narzędzie do czyszczenia izolatorów Mini-AlphaMop™, zamienny zestaw poliestrowy (ISO klasy 4–8) | 150 nakładek na mopa/pokrowiec; 25 nakładek/worek wewn.; 6 worków wewn./pokrowiec; 6 podkładek piankowych/pokrowiec | 141-1058E |