NeutraKlean — nowy, sterylny detergent firmy Contec, gotowy do użycia
Zaopatrz się w ten nowy, sterylny detergent i już nigdy nie martw się o czystość w pomieszczeniach czystych klasy A i B
- Delikatne właściwości czyszczące: neutralne pH, niewielka ilość osadu
- Przyjazny dla ludzi i środowiska: brak zagrożeń sklasyfikowanych przez rozporządzenie CLP
- Łatwość użycia: łatwe do rozerwania opakowanie, brak konieczności rozcieńczania, produkt dostępny w butelce z rozpylaczem o poj. 1 l lub w kanistrze o poj. 5 l
- Wykonany na bazie wody oczyszczonej (Farmakopea Europejska)
- Sterylizowany przy użyciu zatwierdzonej metody wykorzystującej promienie gamma, minimum 25 kGy
- 2-letni okres przydatności do użycia w przypadku zamkniętego opakowania oraz 6-miesięczny okres przydatności do użycia po otwarciu w przypadku 1-litrowych opakowań składających się z butelki i wewnętrznego worka (ang. bag-in-bottle)
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Opis | Opak. | Nr kat. | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean, sterylna butelka z rozpylaczem spustowym | 6 × 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean, sterylny kanister | 2 × 5 l | 141-1306E |