Szafy na butle gazowe z linii G-LINE - G-OD/G-PG
Szafy na butle gazowe do przechowywania na zewnątrz
Jednokomorowe szafy na butle gazowe do przechowywania na zewnątrz butli gazowych pod ciśnieniem zgodnie z normą TRGS 510.
Półki
- Na całą szerokość szafy
- Dostępne opcjonalnie
- Wersja umożliwiająca regulację wysokości (bez użycia narzędzi)
Boczna półka do butli
Boczna półka na dwie butle o pojemności 10 litrów, również w wersji umożliwiającej regulację wysokości (bez użycia narzędzi).
Ruchoma rampa
Bezproblemowe umieszczanie butli gazowych w szafie i ich wyjmowanie.
Standardowe wyposażenie wewnętrzne
Szyny montażowe, uchwyt do butli i pasy mocujące.
Wygodne możliwości regulacji
Zintegrowana regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.
Wentylacja
Skuteczna wentylacja przez otwory znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie.
Zamykanie
Niezawodne 3-punktowe zamykanie z dźwignią blokującą (dostępne także jako profilowany zamek bębenkowy; szafy można połączyć z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta).
Maksymalna pojemność
Pięć 50-litrowych butli gazowych pod ciśnieniem
Warianty drzwi
- Drzwi składane z szerokim kątem otwarcia
- Drzwi dostępne także ze stałym lub otwieranym okienkiem zapewniającym widok wszystkich instalacji nawet przy zamkniętych drzwiach
Solidna, wysokiej jakości konstrukcja
- Doskonałe do montażu na zewnątrz
- Wykonane w całości z ocynkowanej blachy z laminowaną powierzchnią strukturalną z tworzywa sztucznego
- Podstawa ze stali nierdzewnej
- Nachylony daszek zapewnia odpływ wody