Szafy bezpieczeństwa S-LINE
Sprawdzone uniwersalne rozwiązanie
Dekady opracowywania i optymalizacji sprawiają, że szafy bezpieczeństwa S-LINE stanowią zaawansowane rozwiązanie techniczne.
Posiadające certyfikat GS szafy bezpieczeństwa do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1, cechujące się ognioodpornością 90 (typ 90).
Duże zróżnicowanie modeli: Szafy bezpieczeństwa S-LINE są dostępne w trzech szerokościach (60, 90, 120 cm), dwóch wysokościach (129, 169 cm) i w przypadku niektórych modeli w dwóch głębokościach.
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta.
Wszystkie warianty drzwi są wyposażone w funkcję automatycznego zamykania na wypadek pożaru.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Drzwi skrzydłowe
- S-CLASSIC-90: wersja ze standardowymi drzwiami skrzydłowymi, opcjonalnie dostępna z mechanizmem blokady otwarcia drzwi
- S-PEGASUS-90: zawsze zamknięte drzwi skrzydłowe dzięki automatycznemu systemowi zamykania drzwi (TSA)
Drzwi składane
- S-PHOENIX-90: drzwi składane, pozwalające na oszczędność miejsca – kiedy są otwarte, zajmują mniej miejsca
- S-PHOENIX Vol.2-90: zajmujące mało miejsca, zawsze zamknięte drzwi skrzydłowe dzięki automatycznemu systemowi zamykania drzwi (TSA)
- S-PHOENIX touchless-90: sterowane czujnikiem, w pełni automatycznie drzwi składane
Zamykanie
Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym systemem zamykania).
Wygodna obsługa
- Drzwi można otworzyć prawie bez wysiłku
- Mechanizm blokady otwarcia drzwi (opcjonalny) umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie oraz wyjmowanie pojemników dwoma rękami
- Mechanizm blokady otwarcia drzwi jest wymagany w przypadku wyposażenia wewnętrznego z szufladami
Wentylacja
- Wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie (DN 75) do układu odciągowego
- Wizualna inspekcja funkcji odciągu powietrza w kratce odciągu (obrotowy wirnik), dostępna opcjonalnie
Wygodne możliwości regulacji
Zintegrowana regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.
Szuflady
- Bezpieczny i łatwy dostęp do wszystkich pojemników, nawet znajdujących się z tyłu. Dwukrotnie więcej miejsca do przechowywania w szafie bezpieczeństwa
- Wnętrze szafy całkowicie widoczne
Wyposażenie wewnętrzne wykonane z materiałów niezawierających metali
- Do przechowywania wysoce niebezpiecznych substancji
- Wyjmowane, plastikowe wanny wychwytowe w standardzie
Półki z regulacją wysokości
- Maksymalna ładowność 75 kg
- Z półką o wysokości 30 mm
- Dostępne w wersji uszczelnionej spawem (obciążenie 150 kg)
Wanna wychwytowa na dnie szafy
Możliwość stosowania jako poziom przechowywania w połączeniu z wkładem perforowanym.
Dostępne w 2 kolorach jako standard
Wiele modeli szaf bezpieczeństwa S-LINE jest dostępnych w kolorze żółtym (podobnym do RAL 1004) i jasnoszarym (RAL 7035). Dodatkowe kolory RAL można zamówić bez dodatkowych opłat.
Nowoczesne oznakowanie
Oznakowanie bez użycia słów, możliwość zastosowania na całym świecie.