Szafy na beczki z linii XL-LINE
Olbrzym: Bezpieczne i zatwierdzone przechowywanie dużych pojemników i 200-litrowych beczek
Olbrzym: Bezpieczne i zatwierdzone przechowywanie dużych pojemników i 200-litrowych beczek
Posiadające certyfikat GS szafy na beczki do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1, cechujące się ognioodpornością 90 (typ 90) minut.
Wysoka elastyczność – opcjonalnie dostępna podstawa transportowa ułatwiająca przemieszczanie po zakładzie.
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta.
Wentylacja
- Szybkie uruchamianie
- Wbudowane kanały wentylacyjne umożliwiające podłączenie (DN 75) do odciągu powietrza
Wygoda i bezpieczeństwo
- Mechanizm zamykania drzwi z belką przesuwną z blokadą otwarcia drzwi
- Wygodne przechowywanie i wyjmowanie beczek
Zamykanie
- Ochrona przed nieupoważnionym użyciem
- Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy
Podstawa transportowa
Wysoka elastyczność – opcjonalnie dostępna podstawa transportowa ułatwiająca przemieszczanie po zakładzie.
Uziemienie
- Bezpieczeństwo podczas napełniania, łącze uziemienia na panelu tylnym
- Z maksymalnie 3 przewodami uziemiającymi z zaciskiem wewnątrz szafy
System regałów
- Bezpieczne i wygodne przechowywanie dużych pojemników
- System regałów z możliwością regulacji wysokości poziomów przechowywania
Półki
- Półki idealne do przechowywania niewielkich pojemników
- Optymalne wykorzystanie istniejących możliwości przechowywania
Wanna wychwytowa na dnie szafy
- Wanna wychwytowa z kratką na dnie szafy
- Bezpieczne i przetestowane przechowywanie 200-litrowych beczek