Szafy na kwasy i zasady z linii SL-LINE
Solidna konstrukcja i trwałość
Posiadające certyfikat GS szafy na kwasy i zasady do nieograniczonego przechowywania żrących, niepalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.
Duże zróżnicowanie modeli: Wybór szaf stojących w dwóch i szaf podblatowych w trzech szerokościach umożliwia dostosowanie do wymagań użytkowników i warunków zabudowy.
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta.
Brak nieprzyjemnego zapachu
Specjalne uszczelki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed wydostaniem się niebezpiecznych oparów ze środka szafy.[m1]
Wentylacja
- Odporne na korozję kanały powietrzne wykonane z materiału niezawierającego metalu
- Oddzielny odciąg powietrza dla każdej komory przechowywania
Równomierna wentylacja przez jeden wlot powietrza
Przechowywanie dużych pojemników
Stałe poziomy przechowywania z 33-litrowymi półkami z wannawi wychwytowaymi, wykonanymi z polietylenu. Możliwość zainstalowania nawet 66-litrowych wanien wychwytowych na dnie szafy (z kratką) w przypadku przechowywania dużych pojemników.
Wysuwane półki
Plastikowe wysuwane półki z wanną wychwytową.
Wygodne możliwości regulacji
- Wysokie szafy ze zintegrowaną regulacją w podstawie
- Łatwa i szybka regulacja położenia szafy na nierównym podłożu
Bezpieczne, rozdzielone przechowywanie
- Kwasy i zasady można przechowywać bezpiecznie i oddzielnie
- Dwie hermetycznie rozdzielone komory z pionową lub poziomą ścianką działową
- Wbudowany system wentylacji, kanały powietrzne odporne na korozję, wykonane z materiału niezawierającego metalu
Zamek bębenkowy
- Drzwi zamykane na profilowany zamek bębenkowy (szafy można połączyć z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta) lub zamek bębenkowy (szafy podblatowe)
- Pełny system zamykania montowany na zewnątrz komory (nie dotyczy szaf podblatowych)
Solidna konstrukcja i trwałość
- Wysoka szafa - korpus z blachy malowanej proszkowo i wnętrzem wykonanym z żywicy melaminowej i ognioodpornych płyt specjalnych
- Szafy podblatowe wykonane w całości z żywicy melaminowej i ognioodpornych płyt specjalnych