Szafy bezpieczeństwa z linii Q-LINE
Niezawodne szafy bezpieczeństwa dla przemysłu
Posiadające certyfikat GS szafy bezpieczeństwa do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1, cechujące się ognioodpornością 90 (typ 90) lub 30 (typ 30) minut.
Wszystkie szafy z grupy modeli Q-CLASSIC-30/90 pomyślnie przeszły testy zgodnie z normą FM 6050.
Duże zróżnicowanie modeli: szafy bezpieczeństwa Q-LINE są dostępne w trzech szerokościach (60, 90, 120 cm).
Jakość Q przekonuje. Właśnie dlatego udzielamy nawet 10-letniej gwarancji producenta.
Poznaj szczegóły dotyczące najpopularniejszego modelu - Q-CLASSIC-90
Podstawa transportowa
Zintegrowana na stałe podstawa transportowa eliminuje konieczność stosowania palet podczas transportu szafy – wystarczy podjechać pod nią wózkiem podnośnikowym i gotowe.
Podstawę szafy można zamknąć za pomocą - dostępnej jako opcja - osłony podstawy.
Nowoczesny, dwukolorowy wygląd
Skrzydła drzwi dostępne w siedmiu kolorach bez dopłaty.
Nowoczesne oznakowanie
Oznakowanie bez użycia słów, możliwość zastosowania na całym świecie.
Zamykanie
- Drzwi zamykane na zamek bębenkowy; szafę można połączyć z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta
- Wskaźnik stanu zamknięcia (czerwony/zielony) informuje o tym, czy szafa jest zamknięta
Niezawodne rozwiązanie dla przemysłu
Niezwykle solidna konstrukcja z powierzchnią odporną na zarysowania
Bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność
- Drzwi na potrójnych zawiasach o niezwykle wysokiej odporności na odkształcenie
- Elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją
Wentylacja
- Wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie (DN 75) do układu odciągowego
- Wizualna inspekcja funkcji odciągu powietrza w kratce odciągu (obrotowy wirnik wentylatora)
Regulacja
Łatwa regulacja położenia – możliwość regulacji ustawienia szafy na nierównym podłożu.
Szuflady
- Bezpieczny i łatwy dostęp do wszystkich pojemników, nawet znajdujących się z tyłu. Dwukrotnie więcej miejsca do przechowywania w szafie bezpieczeństwa
- Wnętrze szafy całkowicie widoczne
Wyposażenie wewnętrzne wykonane z materiałów niezawierających metali
- Do przechowywania wysoce niebezpiecznych substancji
- Wyjmowane, plastikowe wanny wychwytowe w standardzie
Półki z regulacją wysokości
- Maksymalna ładowność 75 kg
- Z półką o wysokości 30 mm
- Dostępne w wersji uszczelnionej spawem (obciążenie 150 kg)
Wanna na dnie szafy
Możliwość stosowania jako poziom przechowywania w połączeniu z wkładem perforowanym.
Drzwi skrzydłowe lub składane
Wszystkie warianty drzwi wyposażone w funkcję automatycznego zamykania na wypadek pożaru
- Q-CLASSIC-30/90: wersja ze standardowymi drzwiami skrzydłowymi
- Q-PEGASUS-90: drzwi zawsze zamknięte dzięki seryjnemu automatycznemu systemowi zamykania drzwi (TSA)
- Q-PHOENIX-90: zajmujące mało miejsca drzwi składane, idealne do stosowania w wąskich przejściach
Drzwi z szybkami
- Q-DISPLAY-30: dzięki bardzo dużym szybkom w drzwiach można zobaczyć, jakie substancje są przechowywane w szafie
- Doskonałe do montażu w halach sprzedażowych lub punktach wydawania